Selecione um tamanho
R$ 972,00
Sobre este item
Pular para
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
150-151 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4-9-6(8)5-7(2)3/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
BGCNBOFPABQGNG-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este Item | 466468 | 222542 | 528315 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
| refractive index n20/D 1.413 (lit.) | refractive index n20/D 1.44 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 150-151 °C (lit.) | bp 194 °C (lit.) | bp - | bp - |
| density 0.928 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.004 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?