Sobre este item
Pular para
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
159-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
chave InChI
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
1 of 4
Este Item | 534927 | 308676 | 476986 |
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| mp 159-163 °C (lit.) | mp 187-190 °C (lit.) | mp 200 °C (dec.) (lit.) | mp 189 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +26°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]20/D +120°, c = 1 in H2O | optical activity [α]20/D +16°, c = 1 in methanol |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?