Merck
900440
Orange light-emitting PPV copolymer
Sinônimo(s):
Livilux® PDO-123
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.747,00
R$ 7.747,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
Emissive Layer
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 340,000
average Mw 1,750,000
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
900446900447900441
form
solid
form
solid
form
solid
form
ribbon
mol wt
average Mn 340,000
mol wt
average Mn 120,000, average Mw 720,000
mol wt
average Mn 105,000, average Mw 470,000
mol wt
average Mn >100,000, average Mw >400,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Aplicação
Features:
  • Soluble orange light-emitting PPV copolymer.
  • Excellent reproducibility.
  • Broad emission spectrum.
  • High efficiency.
  • Very low operation voltage.
  • Very long DC and AC lifetime.
  • High temperature stability (>100 °C).
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/PDO-123 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 5.0 Cd/A.
  • V_on: 2.0 V.
  • V at 100 cd/m2: 2.6 V.
  • V at 1000 cd/m2: 3.3 V.
  • Max. power eff.: 5.5 lm/W.
  • External quantum eff.: 3.5%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.60, 0.40).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >>25000.
Nota de preparo
  • 5 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for Inkjet.
  • Preparation of device should be in N2 atmosphere.
Informações legais
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)