Merck
900441
Green light-emitting spiro-copolymer
Sinônimo(s):
Livilux® SPG-01T
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 3.148,00
R$ 3.148,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
descrição
Emissive Layer
Nível de qualidade
Formulário
ribbon
peso molecular
average Mn >100,000
average Mw >400,000
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
900444900446900447
form
ribbon
form
solid
form
solid
form
solid
mol wt
average Mn >100,000
mol wt
average Mn 50,000, average Mw 180,000
mol wt
average Mn 120,000, average Mw 720,000
mol wt
average Mn 105,000, average Mw 470,000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Aplicação
Features:
  • Soluble green light-emitting spiro-copolymer.
  • High efficiency.
  • Long lifetime, with further potential to improve.
  • Saturated green color coordinates, with low operation voltage.
Typical performance measured in standard device stack (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPG-01T 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Max. efficiency: 11 Cd/A.
  • V_on: 2.5 V.
  • V at 100 cd/m2: 3.6 V.
  • V at 1000 cd/m2: 6.0 V.
  • Max. power eff.: 12 lm/W.
  • External quantum eff.: 4.1%.
  • CIE1931 at 100 cd/m2: (0.33, 0.59).
  • DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >10k hrs.
  • AC lifetime at 200 cd/m2 at RT: >5000 hrs.
Nota de preparo
  • 10 g/L in toluene for spin-coating.
  • Special formulation needed for inkjet.
  • Preparation should be in N2 atmosphere.
Informações legais
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
A eletrônica orgânica utiliza condutores e semicondutores orgânicos para aplicações em dispositivos fotovoltaicos, diodos orgânicos emissores de luz e transistores orgânicos de efeito de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.