Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudardescrição
Emissive Layer
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 50,000
average Mw 180,000
1 of 4
Este Item | 900446 | 900447 | 900441 |
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form ribbon |
| mol wt average Mn 50,000 | mol wt average Mn 120,000, average Mw 720,000 | mol wt average Mn 105,000, average Mw 470,000 | mol wt average Mn >100,000, average Mw >400,000 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Aplicação
Features:
Typical performance measured in standard device structure (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- Soluble redspiro-copolymer.
- Long lifetime, with further big potential to improve.
- Saturated red color coordinators.
- Low operation voltage.
- Very good viscosity behaviour in many organic solvents.
Typical performance measured in standard device structure (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
- Max. efficiency: 1.90 Cd/A.
- V_on: 2.00 V.
- V at 100 cd/m2: 3.3 V.
- V at 1000 cd/m2: 5.1 V.
- Max. power eff.: 1.80 lm/W.
- External quantum eff.: 2.44%.
- CIE1931 at 100 cd/m2: (0.67, 0.33).
- DC lifetime at 100 cd/m2 at RT: >20,000.
Nota de preparo
- 11 g/L in toluene for spin-coating.
- Special formulation needed for inkjet.
- Preparation should be in N2 atmosphere.
Informações legais
Product of EMD Performance Materials Corp., an Affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?