Selecione um tamanho
R$ 298,00
R$ 422,00
R$ 1.750,00
R$ 2.601,00
Sobre este item
meets purity specifications of JECFA
Pular para
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4 (vs air)
4.01 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
790 °F
Lim. expl.
7.6 %
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
p.e.
124-126 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
banana; green; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | W217417 | 402842 | 537454 |
|---|---|---|---|
| organoleptic banana; green; sweet | organoleptic banana; green; sweet | organoleptic - | organoleptic - |
| grade FG, Halal, Fragrance grade, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade ACS reagent | grade - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| food allergen no known allergens | food allergen no known allergens | food allergen - | food allergen - |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥99.5% | assay 99.5% |
| agency follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA | agency follows IFRA guidelines | agency - | agency - |
Aplicação
- Emission factors and source profiles of volatile organic compounds from the automobile manufacturing industry.: The study investigates the emission factors of various volatile organic compounds, including butyl acetate, from the automobile manufacturing sector, providing data crucial for environmental monitoring and regulation (You et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?