Merck
07-632
Anticorpo antiNR2A
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor channe, subunit epsilon-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
06-60005-432AB1557P
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat (based on 100% sequence homology)
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat, human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
Gene Information
bovine ... Grin2B(537804)
chimpanzee ... Grin2B(473373)
dog ... Grin2B(494009)
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
rhesus monkey ... Grin2B(698571)
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Descrição geral
Aprox. 170 kDa
O receptor de NR2 ou glutamato, ionotrópico, N-metil D-aspartato 2 (NMDA2; NMDAR2), juntamente com a subunidade NR1, forma um heterodímero que compõe o receptor de NMDA. Por processamento alternativo (splicing), existem várias isoformas de NR2 classificadas como de NR2A a D. O receptor de NMDA (NMDAR) é caracterizado como um receptor ionotrópico para o glutamato. Como o nome indica, o NMDA (N-metil D-aspartato) é um agonista do receptor. Uma característica distinta do receptor de NMDA é que ele é controlado por ligantes e dependente de voltagem com base em sua sensibilidade ao magnésio. A subunidade NR1 se liga à glicina, enquanto a subunidade NR2 se liga à glutamina para ativação. Os receptores de NMDA ativados resultam na abertura de um canal iônico que não é seletivo para cátions. O resultado é o fluxo de íons Na+ e de pequenas quantidades de íons Ca2+ para dentro da célula e de K+ para fora da célula. O fluxo de cálcio pelos NMDAR foi implicado na plasticidade sináptica, um mecanismo celular de aprendizagem e memória.
Imunogênio
Proteína de fusão com cauda 6His correspondente aos aminoácidos 1265-1464 do receptor de NMDA 2A (NR2A) de camundongo.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte NR2A usando este anticorpo antiNR2A validado para uso em IP e WB.
Imunoprecipitação:
4 µg de um lote anterior imunoprecipitaram NR2A de membranas do hipocampo e preparados microssômicos de cérebro de ratos.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconhece NR2A, PM aprox. 170 kDa.
forma física
Formato: Purificado
IgG policlonal de coelho purificada em tampão contendo 70% de tampão de armazenamento de tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, com 0,05% de azida sódica e 30% de glicerol.
Purificado com proteína A
Nota de preparo
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Avaliada por western blot em preparados microssômicos de cérebro de rato (N.º do catálogo 12-144).
Análise de western blot:
0,5-2 µg/ml deste anticorpo detectou NR2A em preparados microssômicos de cérebro de rato (N.º do catálogo 12-144).
Controle
Tecido cerebral.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Human immunodeficiency virus (HIV)-induced neurotoxicity: roles for the NMDA receptor subtypes.
O'Donnell, LA; Agrawal, A; Jordan-Sciutto, KL; Dichter, MA; Lynch, DR; Kolson, DL
The Journal of Neuroscience null
Autism-linked neuroligin-3 R451C mutation differentially alters hippocampal and cortical synaptic function.
Etherton M, Foldy C, Sharma M, Tabuchi K, Liu X, Shamloo M, Malenka RC, Sudhof TC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
GluN2B subunit deletion reveals key role in acute and chronic ethanol sensitivity of glutamate synapses in bed nucleus of the stria terminalis.
Wills, TA; Klug, JR; Silberman, Y; Baucum, AJ; Weitlauf, C; Colbran, RJ; Delpire, E; Winder, DG
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Ilse Delint-Ramirez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 30(24), 8162-8170 (2010-06-18)
Lipid rafts are dynamic membrane microdomains enriched in cholesterol and sphingolipids involved in the compartmentalization of signaling pathways, trafficking and sorting of proteins. At synapses, the glutamatergic NMDA receptor and its cytoplasmic scaffold protein PSD-95 move between postsynaptic density (PSD)
April P Neal et al.
Neurotoxicology, 32(2), 281-289 (2011-01-05)
N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) ontogeny and subunit expression are altered during developmental lead (Pb²+) exposure. However, it is unknown whether these changes occur at the synaptic or cellular level. Synaptic and extra-synaptic NMDARs have distinct cellular roles, thus, the effects of
Conteúdo relacionado
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.