Merck
1.02384
Calcium chloride tetrahydrate
99.995 Suprapur®
Sinônimo(s):
Calcium chloride tetrahydrate, Calcium dichloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
183.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-140-8
NACRES:
NA.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
descrição
for inorganic trace analysis
Ensaio
99.995%
Formulário
solid
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
772 °C (anhydrous substance)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].Cl.Cl.[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/Ca.2ClH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
ZNLVAQJGGDVQAU-UHFFFAOYSA-L
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.023791.020831.02378
Calcium chloride anhydrous, granular ~ 1-2 mm
Supelco
1.02379
Calcium chloride
Calcium chloride fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
Supelco
1.02083
Calcium chloride
Calcium chloride anhydrous granules Reag. Ph Eur
Supelco
1.02378
Calcium chloride
grade
for inorganic trace analysis
grade
-
grade
-
grade
-
assay
99.995%
assay
≥95.0% (complexometric)
assay
-
assay
≥98.0%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
mp
772 °C
mp
772 °C
mp
772 °C
Nota de análise
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay: ≥ 96 %
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium): ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.01 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.01 ppm
Li (Lithium): ≤ 1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.01 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.01 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.01 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.01 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.01 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.01 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.01 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1