Merck
1.02406
Cloreto de sódio
volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número do índice EC:
231-598-3
NACRES:
NA.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
linha de produto
Certipur®
Formulário
solid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
titration: suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
1461 °C/1013 hPa
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
358 g/L
densidade volumétrica
1140 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
71387PHR1321940526
Cloreto de sódio volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Supelco
1.02406
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
71387
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1321
Cloreto de sódio
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
agency
ISO 17025
agency
-
agency
traceable to USP 1613804
agency
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
-
vapor pressure
-
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline powder
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7
pH
-
pH
7
Descrição geral
O cloreto de sódio (NaCl) é um padrão volumétrico fabricado sob condições rigorosas e medido com a maior precisão possível. Sua fração de massa do padrão é determinada por titulação potenciométrica e qualificada em um laboratório credenciado pela DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
Ele é usado como material de referência certificado (CRM) para a padronização de soluções volumétricas em titulações argentométricas, de acordo com a USP e a Ph. Eur.
Características e benefícios
  • Disponível na forma sólida em um frasco de vidro à prova de contaminação para garantir sua estabilidade por todo o prazo de validade até ser aberto.
  • Material de referência certificado conforme a norma ISO 17034
  • Material de alta pureza atribuível aos SRMs do NIST
  • Analisado em um laboratório com certificação DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acordo com o capítulo de reagentes da USP e Ph. Eur
  • Alta qualidade, proporcionando determinações precisas de títulos
  • Acompanha certificado de análise (CoA)
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf