Merck
1.08047
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de dureza total
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Teste de dureza total, titrimetric, for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
calcium, magnesium
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
titrimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.080391.111041.08312
Total Hardness Test titrimetric, for use with MQUANT®
Supelco
1.11104
Total Hardness Test
Total Hardness Test titrimetric, for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.08312
Total Hardness Test
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Descrição geral
Método: volumétrico com pipeta de titulação MQuant®
O teste de dureza total MQuant® (anteriormente MColortest®) é adequado para a determinação titrimétrica usando uma seringa graduada. Ele pode ser utilizado para analisar:
  • Lençóis freáticos e água de superfície, água do mar
  • Água potável e água mineral
  • Águas de aquicultura
  • Água de piscinas
  • Água de caldeira
Método
Os íons de cálcio e de magnésio reagem com um indicador para formar um composto vermelho complexo. O indicador é liberado desse composto por titulação com uma solução de ácido etilenodinitrilo tetracético, sal dissódico di-hidratado (Titriplex® III). No ponto final de titulação, a cor muda para verde. A dureza total é determinada pelo consumo da solução de titulação.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf