Sobre este item
Pular para
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Ca in 6.5% HCl
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
1 of 4
Este Item | 1.70308 | 1.70309 | 1.19778 |
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| concentration 1000 mg Ca in 6.5% HCl | concentration 1000 mg/L Ca in 2-3% HNO3 | concentration 1000 mg/L Cd in 2-3% HNO3 | concentration 1000 mg/L Ca in nitric acid |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
Aplicação
Características e benefícios
- Titrisol® oferece uma ampla gama de padrões concentrados de elemento único.
- Dilua a solução concentrada para atingir a concentração padrão desejada.
- Diretamente rastreável para materiais de referência padrão (SRM) do Instituto Nacional de padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology, NIST).
- Fornecido em ampolas plásticas fáceis de manusear.
- Acompanhado de um certificado de análise (COA) específico do lote contendo informações sobre o lote NIST e o prazo de validade mínimo.
- Fornece resultados confiáveis e reprodutíveis.
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1