If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
Nome do produto
Teste de amônio, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
ammonium
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição
10-400 mg/L (NH4+)
aplicação(ões)
agriculture
ground and surface water
wastewater
compatibilidade
MQuant®
for use with MQuant® StripScan App
método de detecção
colorimetric
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
1 of 4
Este Item | 1.16892 | 1.16899 | 1.16977 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® |
| description semi-quantitative | description quantitative | description quantitative | description quantitative |
| product line MQuant® | product line - | product line - | product line - |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Descrição geral
Método: Colorimétrico com tiras de teste e reagente de 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH₄⁺ MQuant®
O teste é adequado para determinação de poluição possivelmente perigosa em água de superfície e subterrânea, que são causadas por compostos de amônio. Dependendo do nível de pH, a amônia é formada, o que é uma toxina potente para peixe. Na agricultura, as tiras de teste MQuant® podem ser usadas para medir o teor de nitrogênio de amônio de vários tipos de esterco e adubo após o preparo da amostra. Usando essas tiras de teste, a concentração de amônio é medida de modo semiquantitativo por comparação visual das quatro zonas de reação na tira de teste com os campos da escala de cores. Todos os reagentes necessários para o teste já estão incluídos para análise rápida e fácil. As tiras de teste são perfeitas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido de estimar a concentração de amônio e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Desenvolvimento para benefícios sustentáveis:
Continuamos a demonstrar o nosso compromisso com o nosso planeta e com um futuro sustentável, explorando formas de melhorar os produtos existentes na nossa carteira. Recentemente, revisamos a linha atual de tiras de teste MQuant® para identificar as principais oportunidades de minimizar o impacto sem comprometer o desempenho do produto.
Este produto se beneficiou de:
- Tira de teste com redução
- Tubo de alumínio reciclado
- Folheto de instruções digital
Saiba mais sobre a iniciativa: Pequenas alterações nas tiras de teste para grande impactos.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Determinação reflectométrica precisa e passo a passo de amônio em águas residuais com reagente de Nessler ou azul de indofenol usando o sistema Reflectroquant® e tiras de teste.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Conteúdo relacionado
O aplicativo MQuant® StripScan fornece resultados instantâneos e confiáveis para várias tiras de teste no seu celular, incluindo pH e dureza.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf