Merck
1.13358
Acetonitrilo
≥99.8% (GC), for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography, for chromatography, Prepsolv
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-835-2
NACRES:
NB.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Acetonitrilo, for preparative chromatography Prepsolv
densidade de vapor
1.41 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
descrição
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
linha de produto
Prepsolv
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
524 °C
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤1.0 mg/L
transmitância
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for chromatography
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.142911.000301.00665
Acetonitrilo for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13358
Acetonitrilo
Acetonitrilo isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.14291
Acetonitrilo
Acetonitrilo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Supelco
1.00030
Acetonitrilo
Acetonitrilo for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00665
Acetonitrilo
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
for chromatography, for preparative liquid chromatography, for preparative HPLC
grade
HPLC grade, isocratic
grade
gradient grade
grade
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
Descrição geral
Os solventes Prepsolv são adaptados para os requisitos da HPLC preparativa, para facilitar o escalonamento de separações analíticas para preparativas. Com um resíduo de evaporação extremamente baixo (<1 mg/l) e baixo teor de água, eles garantem a proteção ideal para as colunas.
Aplicação
  • Estudo farmacocinético e de biodisponibilidade oral do schaftoside em ratos.: Esta pesquisa destaca o uso de acetonitrila em métodos cromatográficos para a análise farmacocinética e biodisponibilidade de schaftoside, fornecendo informações importantes sobre seu perfil metabólico, essencial para o desenvolvimento de medicamentos e estudos clínicos (LIN et al., 2024).
  • Quantificação de mangiferina no plasma de ratos diabéticos induzido por estreptozotocina usando UPLC-MS/MS: Avaliação farmacocinética do extrato de Gentiana rhodantha após administração oral.: Demonstrando a utilidade da acetonitrila na cromatografia líquida-espectrometria de massa, este estudo oferece um método robusto a quantificação de compostos naturais em matrizes biológicas, crucial para avaliações terapêuticas (Zhao e Wu Li, 2024).
  • Adutos de base de Lewis de NpCl(4).: Explorando a química de coordenação do cloreto de neptúnio(IV) com bases de Lewis em acetonitrila, este estudo avança nossa compreensão da química de actinídeos e suas possíveis aplicações em tecnologias de gerenciamento e reprocessamento de resíduos nucleares (Lopez et al., 2024).
  • Natureza de coordenação de macrociclos de cadeia dupla M(6)L(12): competição de co-ligante de perclorato, água e acetonitrila dependendo de íons de metal(II).: Investigando a ligação competitiva de co-ligantes em soluções de acetonitrila, esta pesquisa fornece percepções valiosas sobre a química supramolecular de compostos macrocíclicos, fundamentais para o desenho de sensores moleculares e catalisadores (An et al., 2024).
  • Propriedades farmacocinéticas da decocção de Baitouweng em porcos miniatura Bama: Implicações para a aplicação clínica em humanos.: Utilizando acetonitrila na preparação e análise da medicina tradicional chinesa, este estudo avalia a farmacocinética da decocção de Baitouweng, auxiliando na tradução do seu uso medicinal de aplicações tradicionais para a prática clínica moderna (Xu et al., 2024).
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 1,0 mg/l
Água: ≤ 0,05%
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 220 nm): ≥ 90%
Transmissão (a partir de 240 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Informações legais
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup