Merck
1.15058
Sodium standard dissolved in oil
1 g/kg Na Certipur®
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41116107
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
temperatura de transição
flash point 63 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (Na): 980 - 1020 mg/kg
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
63 °C