If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
potência
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
p.e.
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -12 °C
solubilidade
0.56 mg/L
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este Item | 1.04717 | 1.04718 | 34862 |
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 0.56 mg/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 7 | pH 7 | pH 7 | pH - |
Descrição geral
Aplicação
O produto é relatado para uso como solvente em análises de:
- Misturas técnicas comerciais (aroclors) e em amostras ambientais para dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD), dibenzofurans policlorados (PCDF) e bifenilos policlorados (PCB) por cromatografia gasosa de alta resolução acoplada a[1]
- amostras de esgoto e solo do detector de captura de elétrons (HRGC-ECD) para condensadores de PCB usando HRGC-ECD ou HRGC em conjunto com espectrometria de massa de alta resolução (HRMS)[2]
Características e benefícios
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Artigos
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf