Sobre este item
Pular para
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 59.7 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
1 of 4
Este Item | 14-599-M | 14-679-M | 14-660-M |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| mol wt Mw 59.7 kDa | mol wt Mw 57.1 kDa | mol wt Mw 49.6 kDa | mol wt Mw 34 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Descrição geral
Aplicação
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2