Merck
1.88016
Aquastar® Solvent Oils & Fats
two component solvent for volumetric Karl Fischer titration for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar®
Sinônimo(s):
Organic Solvent Extracts
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Solvent Oils & Fats, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 19 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.880211.88015SX0995
Solvent Oils & Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Supelco
1.88016
Solvent Oils & Fats
CombiSolvent Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Supelco
1.88021
CombiSolvent Fats
Solvente solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvente
Stoddard Solvent
Supelco
SX0995
Stoddard Solvent
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
-
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
-
format
two component solution
format
single component solution
format
two component solution
format
-
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
5.9 (20 °C in H2O)
pH
5.5 ( in H2O)
pH
-
pH
-
Nota de análise
Application test: passes test
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
19 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolos
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.
Summary application report for analysis of moisture in Benzene, gasoline
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Ver tudo