Merck
676377
Valinomycin, Streptomyces fulvissimus
A cyclododecadepsi-peptide ionophore antibiotic.
Sinônimo(s):
Valinomycin, Streptomyces fulvissimus
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H90N6O18
Número CAS:
Peso molecular:
1111.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
acetic acid: soluble
chloroform: soluble
ether: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34+,35+,36?,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
chave InChI
FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
Descrição geral
A cyclododecadepsi-peptide ionophore antibiotic. Potassium ionophore that transports alkali metal ions across artificial or biological lipid membranes (Rb+ >K+ >Cs+ >Ag+ >NH4+ >Na+ >Li+). Induces K+ conductivity in cell membranes at concentrations as low as 10 nM. Because of its ability to affect membrane transport of K+ and to create a hydrophobic layer on solid electrodes, it is often used in membrane electrode systems for determining K+ concentration. Useful in studies of K+ transport in mitochondria. Uncouples oxidative phosphorylation by binding to sites on membranes rich in sulfhydryl groups. Induces apoptosis in murine thymocytes. Also reported to inhibit NGF-induced neuronal differentiation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
NGF-induced neuronal differentiation
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Harada, H., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 310.
Luvisetto, S., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1186, 12.
Orlov, V.N., et al. 1994. FEBS Lett.345, 104.
Acra, S., et al. 1993. Am. J. Physiol.264, G45.
Cornet, M., et al. 1993. J. Membr. Biol.131, 55.
Deckers, C.L., et al. 1993. Exp. Cell Res.208, 362.
Dimroth, P., and Thomer, A. 1993. Biochemistry32, 1734.
Opanasenko, V.K., et al. 1992. FEBS Lett.307, 280.
Pape, P.C., et al. 1992. J. Physiol.449, 219.
Ahmed, S., and Booth, I.R. 1983. Biochem. J.212, 105.
Lerner, A., et al. 1982. FEBS Lett.146, 9.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Toxicity: Highly Toxic (H)
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3