Merck
8.00269
Fumaric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-743-0
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
375 °C
potência
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
p.e.
290 °C/1013 hPa (sublimed)
pf
287 °C
temperatura de transição
flash point 273 °C
solubilidade
4.9 g/L
densidade
1.64 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
PHL801418.17073PHR1270
Fumaric acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00269
Fumaric acid
Fumaric acid phyproof&#174; Reference Substance
PHL80141
Fumaric acid
SAFC
SAFC
8.17073
Fumaric acid
Fumaric Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1270
Fumaric Acid
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
500
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pH
-
solubility
4.9 g/L
solubility
-
solubility
4.9 g/L
solubility
-
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C