Merck
8.00420
3-Aminophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
3-(NH2)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
209-711-2
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>600 °C
potência
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
164 °C/15 hPa
pf
122 °C
temperatura de transição
flash point 178 °C
solubilidade
26 g/L
densidade
0.99 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
chave InChI
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2