Merck
8.08260
Ácido trifluoracético
for synthesis
Sinônimo(s):
TFA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-929-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
742035
Grade:
synthesis grade
Assay:
≥99% (acidimetric)
Bp:
72.4 °C (lit.)
Vapor pressure:
97.5 mmHg ( 20 °C)
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Ácido trifluoracético, for synthesis
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
grade
synthesis grade
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (acidimetric)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
T650829953780457
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99% (acidimetric)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
solubility
soluble 10 g/mL
solubility
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
Analysis Note
Teor (acidimétrico): ≥ 99,0%
Densidade (d 20 °C/4 °C): 1,487-1,490
Identidade (IV): passa no teste
Application
O ácido trifluoroacético pode ser usado como catalisador
  • Na conversão direta de ciclo-hexanona em caprolactamase usando acetonitrila como aditivo.
  • Na síntese de imidazois 1,2,4,5-tetrassubstituídos por condensação de quatro componentes de benzil, aldeídos, aminas e acetato de amônio.
O ácido trifluoroacético também pode ser usado
  • Na síntese de d-α-terpineo de d-limoneno pela adição de Markovnikov seguida de hidrólise.
Features and Benefits
O ácido trifluoroacético pode ser usado como um catalisador devido à sua
  • acidez elevada
  • fácil eliminação
  • boa solubilidade em solvente orgânico e em água.
General description
O ácido trifluoroacético é amplamente utilizado em síntese orgânica como solvente, catalisador e reagente. É um ácido forte e reagente de baixo ponto de ebulição. Pode ser utilizado como catalisador para uma variedade de reações, como rearranjos, desproteções de grupos funcionais, oxidações, reduções, condensações, hidroarilações e trifluorometilações.[1]
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Trifluoroacetic acid: Uses and recent applications in organic synthesis
Lopez SE, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 156, 73-100 (2013)
A Practical Synthesis of?d-?-Terpineol via Markovnikov Addition of?d-Limonene Using Trifluoroacetic Acid
Yuasa Y, et al.
Organic Process Research & Development, 10(6), 1231-1232 (2006)
Trifluoroacetic acid as an efficient catalyst for one-pot, four-component synthesis of 1, 2, 4, 5-tetrasubstituted imidazoles under microwave-assisted, solvent-free conditions
Mohammadizadeh MR, et al.
Synthetic Communications, 39(18), 3232-3242 (2009)
Protocolos
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does the packaging for this item include an airtight septum to prevent exposure to the atmosphere and to allow product to be removed from the bottle with a syringe?
    1 answer
    1. This product has no septum. The packaging includes a DN 32 screw cap.