Merck
8.14513
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
124.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
223-982-4
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.6 (50 g/L in H2O)
temperatura de transição
flash point 72 °C
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
chave InChI
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1893168.00423335614
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
potency
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup