Sobre este item
Pular para
pressão de vapor
7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
290 °C
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1-7.5 % (v/v)
p.e.
141-143 °C/1013 hPa
pf
-44 °C
temperatura de transição
flash point 34 °C
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
chave InChI
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este Item | 8.18150 | D79403 | 234435 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp -44 °C | mp 246 °C | mp 3-4 °C (lit.) | mp 239-243 °C (dec.) (lit.) |
| form liquid | form powder | form liquid | form solid |
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 3.95 g/cm3 at 20 °C | density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 141-143 °C/1013 hPa | bp 623 °C/1013 hPa | bp 227 °C (lit.) | bp - |
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
34 °C