Merck
8.22283
Metanol
≥99.5% (GC), for preparative purposes, for synthesis, for cleaning, for extraction, for analytical purposes, EMPLURA®
Sinônimo(s):
Álcool metílico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-659-6
NACRES:
NB.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Metanol, for preparative purposes, EMPLURA®
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
descrição
for analytical purposes
for extraction
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤0.0010%
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.54-0.59 cSt(20 °C)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.070181.060081.06009
Metanol for preparative purposes, EMPLURA®
Supelco
8.22283
Metanol
Metanol for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07018
Metanol
Metanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.06008
Metanol
Metanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06009
Metanol
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
grade
for analytical purposes, for extraction, for synthesis, for cleaning, for preparative purposes
grade
ACS reagent, for analytical purposes, for extraction, reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent, for analytical purposes, for extraction, reagent grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
autoignition temp.
725 °F
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Nota de análise
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.791 - 0.792
Evaporation residue: ≤ 0.0010 %
Water: ≤ 0.10 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Ver tudo