Merck
FCMAB312F
Milli-Mark® Anti-Galactocerebroside-FITC Antibody, clone mGalC
clone mGalC, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mGalC, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse, rabbit, chicken
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology)
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MAB342FCMAB201FMAB342A4
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken
species reactivity
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, rat
clone
mGalC, monoclonal
clone
mGalC, monoclonal
clone
TB01, monoclonal
clone
mGalC, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Descrição geral
Galactocerebroside (GalC) is a major galactosphingolipid of myelin which plays a role in myelination. GalC is a very useful, specific marker for oligodendroglial lineage.
Imunogênio
Synaptic plasma membranes from bovine hippocampus.
Aplicação
Detect Galactocerebroside using this Milli-Mark Anti-Galactocerebroside-FITC Antibody, clone mGalC validated for use in FC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Ações bioquímicas/fisiológicas
Galactocerebroside (GalC), sulfatide, psychosine and other galactolipids cross-reacts with the sulfatide ester of GalC, but to a 16-fold lesser extent. No cross-reactivity with sphingosine, ceramide, mixed ganglioside or glucocerebroside. Binds specifically with oligodendrocytes and Schwann cells.
forma física
Protein A purified
Purified mouse monoclonal IgG3 conjugated to FITC in PBS with 0.1% sodium azide and 15 mg/mL BSA.
Nota de preparo
Maintain refrigerated at 2-8 °C protected from light in undiluted aliquots for up to 6 months from date of receipt.
Nota de análise
Control
PC-12 cells
Evaluated by flow cytometry using PC-12 cells.
Informações legais
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Emilio Merheb et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(40) (2021-09-30)
RNA polymerase (Pol) III synthesizes abundant short noncoding RNAs that have essential functions in protein synthesis, secretion, and other processes. Despite the ubiquitous functions of these RNAs, mutations in Pol III subunits cause Pol III-related leukodystrophy, an early-onset neurodegenerative disease.
Denis Avey et al.
Cell reports, 24(13), 3619-3629 (2018-09-27)
Molecular and behavioral responses to opioids are thought to be primarily mediated by neurons, although there is accumulating evidence that other cell types play a prominent role in drug addiction. To investigate cell-type-specific opioid responses, we performed single-cell RNA sequencing
Artigos
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocolos
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.