Merck
MP41G12
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 12 well, 1mm
Sinônimo(s):
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41105320
NACRES:
NA.56
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Gel bis-tris 4%-12% pré-moldado mPAGE®, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
prazo de validade
18 mo.
embalagem
pkg of 10 gels
C × L × poços
10 cm × 8 cm × 12 well
cassete L × C
10 cm × 8 cm
espessura do gel
1 mm
volume máximo do poço
60 μL
well wells
12 wells
compatibilidade
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
temperatura de armazenamento
2-8°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MP41G15MP12W10MP41G10
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 μL × 8 μL
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
40 μL
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
80 μL
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Descrição geral
Gel bis-tris 4%-12% pré-moldado mPAGE, 10 × 8 cm
  • Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
Géis bis-tris 4%-12% mPAGE para separação de proteínas de alta resolução
  • Carregue até 60 μl de amostra por poço
  • Tempo de corrida típico de 30 min (MES, 180 V) ou 34 min (MOPS, 200 V)
  • Inverta a junta quando usando com os sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Use um adaptador (MPTA) com o XCell SureLock e outros sistemas compatíveis
Western blot
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Conteúdo relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Questions
  1. Does this precasted gel (mPAGE™ 4-12% Bis-Tris 10x8 12-well GeL; MP41G12) contain SDS? Can I use this for native PAGE?
    1 answer
    1. The mPAGE™ 4-12% Bis-Tris gel (MP41G12) is designed for SDS-PAGE applications. Using this gel for native PAGE is not recommended, as native PAGE does not involve the use of SDS.