Merck
MSIPS4W10
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana hidrofóbica de PVDF
pore size 0.45 μm, sterile
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophobic PVDF membrane
Sinônimo(s):
Placa PVDF de 96 poços, Placa hidrofóbica de 96 poços
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Nível de qualidade
descrição
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
esterilidade
sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
ELISPOT: suitable
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
Matriz
Immobilon®-P
tamanho de poro
0.45 μm pore size
tipo de ligação
high binding surface
Condições de expedição
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MSHVN4BMAIPN4550MSIPN4B10
binding type
high binding surface
binding type
low binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
material
PVDF membrane (hydrophobic), flat bottom wells, acrylic
material
Barex® , PVDF membrane (hydrophilic), flat bottom wells, titanium dioxide
material
PVDF membrane (hydrophobic), acrylic , flat bottom wells
material
Barex® , PVDF membrane (hydrophobic), flat bottom wells, titanium dioxide
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
Descrição geral
As placas de membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) são recomendadas, em vez de um formato de éster de celulose misto, devido à ligação ligeiramente melhorada do anticorpo de captura e ao desempenho superior na detecção de pontos, especialmente para aplicações fluorescentes.
Aplicação
A placa de filtro MultiScreen® HTS IP, 0,45 μm, branca, estéril foi usada no ensaio ELISpot (enzyme-linked immunospot) usando:
  • células plasmáticas produtoras de dsDNA[1]
  • células B de memória e células plasmáticas de vida longa localizadas na medula óssea[2]
  • células de drenagem do linfonodo e do baço
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Katrin Klocke et al.
Immunology, 152(1), 125-137 (2017-05-13)
Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) -mediated regulation of already tolerized autoreactive T cells is critical for understanding autoimmune responses. Although defects in CTLA-4 contribute to abnormal FOXP3+ regulatory T (Treg) cell function in rheumatoid arthritis, its role in autoreactive T
Mubeen M Mosaheb et al.
Nature communications, 11(1), 524-524 (2020-01-29)
Viruses naturally engage innate immunity, induce antigen presentation, and mediate CD8 T cell priming against foreign antigens. Polioviruses can provide a context optimal for generating antigen-specific CD8 T cells, as they have natural tropism for dendritic cells, preeminent inducers of
Leah E Cole et al.
Vaccines, 8(4) (2020-12-06)
While both whole-cell (wP) and acellular pertussis (aP) vaccines have been highly effective at reducing the global pertussis disease burden, there are concerns that compared to wP vaccination, the immune responses to aP vaccination may wane more rapidly. To gain
Jing Zhu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 204(5), 1091-1100 (2020-01-29)
Almost a decade has passed since the approval of belimumab, an mAb directed against B lymphocyte stimulation and the first targeted therapy approved for systemic lupus erythematous (SLE) in over 50 y. Although well tolerated, the efficacy of belimumab remains
Artigos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Conteúdo relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.
MultiScreen® Filter Plates
"Under optimal conditions, the enzyme-linked immunosorbent spot (Elispot) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. Thus, the Elispot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information. By virtue of this assay’s unsurpassed sensitivity, frequency analysis of rare cell populations (e.g., antigen-specific responses) which were not possible before are now relatively easy. Recent improvements to the design of multiwell microplates, including use of membranes with reduced background fluorescence, have bolstered the widespread application of Elispot assays. When assay sensitivity, ease of use, and cost are all taken into consideration, the Elispot platform is likely the superior choice for the development of multifunctional T cell assays for the research, therapeutic, and diagnostic communities."
Ver tudo
Questions
  1. Do MSIPS4W10 and S5EM077I10 refer to the same plate?
    1 answer
    1. Yes, both MSIPS4W10 and S5EM077I10 correspond to the same plate, identified by the description: MultiScreen HTS IP PVDF 0.45um White Sterile 10pk. MSIPS4W10 is the public catalog number, whereas S5EM077I10 is a custom order request for a specific customer.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Great plate for ELISPOTS
    These plates give a strong ELISPOT signal with very low background and work well with either a vacuum manifold plate washing apparatus or manual washing.