These nylon membranes are Nylon 66.
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
65 μm
tamanho de poro
10.0 μm pore size
6 % porosity
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
1 of 4
Este Item | NY1H04700 | NY2004700 | NY1002500 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) | parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) | parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) | parameter 100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C) |
| pore size 10.0 μm pore size, 6 % porosity | pore size 100.0 μm pore size, 44 % porosity | pore size 14 % porosity, 20.0 μm pore size | pore size 10.0 μm pore size, 6 % porosity |
| material Nylon membrane, white filter, plain filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Descrição geral
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características e benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Aplicação
- Coleta de algas e células
- Análise de partículas
- Filtração de partículas grandes
- Toxicologia e triagem de medicamentos em C. elegans e peixe-zebra
- Filtro de fundo para sistemas de imagem de partículas
- Pré-filtração de solventes
Monitoramento de pintura
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Conteúdo relacionado
-
What kind of nylon are these made from? I'm looking for Nylon 6. Let me know if you carry membranes made of PA 6. Thank you.
1 answer-