Sobre este item
Pular para
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 23702-1
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex™
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
100 mL
cor
purple
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
ponto de bolha
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
aplicação(ões)
PFAS testing
Condições de expedição
ambient
1 of 4
Este Item | SLGNX13 | SLHN033 | SLGNX13TL |
|---|---|---|---|
| diam. 33 mm | diam. 13 mm | diam. 33 mm | diam. 13 mm |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ |
| material Nylon membrane, polypropylene housing | material Nylon membrane, polypropylene housing | material Nylon membrane, polypropylene housing | material Nylon membrane, polypropylene housing |
| pore size 0.2 μm | pore size 0.2 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.2 μm |
| fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, outlet tube |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Descrição geral
• Filtros de seringa não estéreis Millex com membrana de náilon hidrofílica são compatíveis com uma ampla gama de solventes
• Disponíveis com tamanhos de poro de 0,20 µm e 0,45 µm e em dois diâmetros para se adequarem às necessidades da sua aplicação
• Compatíveis com soluções aquosas e orgânicas, fornecendo ampla compatibilidade química e flexibilidade no laboratório
• Armação de polipropileno, oferecendo um baixo nível de extraíveis e ampla compatibilidade química
Disponíveis em vários tamanhos de embalagem:
Unidade de manutenção de estoque (SKU) com final NS (-------NS): 50 por embalagem
SKU com final NL (-------NL): 100 por embalagem
SKU com final TL (-------TL): 100 por embalagem. Esses filtros de seringa têm uma saída de tubo
SKU com final NB (-------NB): 250 por embalagem
SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem
Aplicações:
Filtração de amostra antes de UHPLC, HPLC, LC-MS e espectrometria de massa; Filtração de solvente; Clarificação de soluções aquosas e orgânicas
Características e benefícios
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Artigos
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Dados e produtos de filtração recomendados para testes de PFAS usando o EPA 1633 modificado.
Validação dos filtros de seringa de PES Millex® em testes de PFAS de amostras de água usando o método EPA 537.1.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.