Merck
ZIX7010T0C
Sistema de purificação de água pura Milli-Q® IX 7010
greener alternative
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 10 L/h., output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water
Sinônimo(s):
Sistema de água tipo 2
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Sobre este item
Código UNSPSC:
41104202
NACRES:
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Nível de qualidade
linha de produto
Milli-Q® IX
embalagem
pkg of 1 unit
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Parâmetros
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
10 L/hr flow rate
200 L/day
27.1 kg operating weight (59.8 lb)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
entrada
feed water nature potable tap water
saída
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
condutividade
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
categoria alternativa mais ecológica
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
ZIX7003T0CZIX7015T0CZIQ7003T0C
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
parameter
≤2 L/min distribution flow rate (from POD), 200 L/day, 10 L/hr flow rate, 27.1 kg operating weight (59.8 lb)
parameter
≤2 L/min distribution flow rate (from POD), 23.4 kg operating weight (51.6 lb), 3 L/hr flow rate, 60 L/day max. usage
parameter
≤2 L/min distribution flow rate (from POD), 15 L/hr flow rate, 27.4 kg operating weight (60.5 lb), 300 L/day max. usage
parameter
≤2 L/min distribution flow rate (Type I), 100 L/day max. usage, 20.6 kg operating weight (57.3 lb), 3 L/hr flow rate (Type II)
input
feed water nature potable tap water
input
feed water nature potable tap water
input
feed water nature potable tap water
input
feed water nature potable tap water
conductivity
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
conductivity
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
conductivity
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
conductivity
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water), <0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
AC/DC input
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
AC/DC input
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Descrição geral
O sistema Milli-Q® IX 7010 é uma solução de purificação de água compacta, ergonômica, sem mercúrio e inteligente que fornece água pura de qualidade consistentemente alta sob demanda. O sistema tem três componentes separados e distintos:
  • A unidade de produção de água pura oferece instalação flexível e manutenção simplificada.
  • O tanque inteligente de armazenamento de água pura oferece proteção máxima contra qualquer fonte externa de contaminação.
  • A unidade reprojetada do ponto de dispensação E-POD® fornece acesso rápido e conveniente à água pura pressurizada. Uma grande tela sensível ao toque permite interação intuitiva e mostra os dados essenciais para total tranquilidade do usuário. Até dois dispensadores E- POD® podem ser utilizados com cada unidade de produção IX em locais diferentes dentro do mesmo laboratório ou em laboratórios adjacentes. (O tanque de armazenamento e o ponto de dispensação devem ser encomendados separadamente)
Para obter mais informações sobre esse produto, entre em contato com a nossa equipe de assistência técnica
Aplicação
O sistema de purificação de água Milli-Q® IX 7010 produz água pura (tipo 2).
  • Para aplicações críticas em laboratório, tais como: preparo de meios de cultura para microbiologia, soluções de coloração para histologia e citologia, imuno-histoquímica (IHQ), gel e tampões para eletroforese, western blot, imunoensaios (ELISA, RIA), testes de dissolução de medicamentos, demanda biológica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), espectroscopia UV/Vis etc. Ele também pode ser usado para preparar amostras para fluorimetria a laser, na síntese e caracterização de membranas para células de combustível,[1] ou na síntese de nanocompósitos por eletroquímica.[2]
  • Para aplicações laboratoriais gerais: Preparo de amostras (diluição, extração...), preparo de tampões e reagentes, enxágue de vidraria etc.
  • Alimentar instrumentos laboratoriais como autoclaves, lavadoras de louça, câmaras de teste de estabilidade e intemperismo, analisadores clínicos e dispositivos de coloração de lâminas, geradores de hidrogênio e sistemas de água ultrapura[3] (p. ex., sistema Milli-Q® IQ 7000).
Características e benefícios
Sistema de purificação de água
  • Fornece água pura com qualidade que atende aos requisitos das farmacopeias e das normas ISO.
  • Fácil de usar com manutenção simplificada.
  • Fornece água pura tipo 2 confiável com monitoramento contínuo da qualidade.
  • Compacto, com opções de instalação que economizam espaço.
  • As lâmpadas ECH2O® sem mercúrio usam tecnologia UVC-LED para inativar bactérias.
  • Usa um cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® que protege a membrana de osmose reversa (OR) para melhorar o desempenho do sistema.
  • O módulo de eletrodesionização (EDI) Elix® fornece água pura de qualidade consistentemente superior, sem manutenção e com baixos custos operacionais.
  • A solução inteligente de armazenamento de água pura fornece proteção multidirecionada contra contaminação bacteriana, por particulados e CO2 usando uma lâmpada UV bactericida, um filtro de respiro, o módulo de higienização automática (ASM) e um sensor de transbordamento.
  • Arquivamento automático de registros eletrônicos.
  • Gerenciamento de dados simplificado e integrado.
MyMilli-Q Serviços digitais
Tenha o suporte total do recurso de monitoramento e serviço on-line MyMilli-Q Remote Care para obter a máxima produtividade do seu laboratório.
  • Notificações imediatas e personalizáveis de alertas e alarmes do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, por e-mail e SMS.
  • Informações do sistema em tempo real, desempenho, dados sobre a qualidade da água e muito mais em seu computador ou dispositivo móvel.
  • Diagnósticos rápidos e online–, e até mesmo reparos remotos possíveis – por nossa equipe de serviços.
  • A rastreabilidade total dos dados e os recursos de acesso e recuperação de dados sem esforço facilitam a preparação para auditorias e o credenciamento de laboratórios.
  • Gerenciamento on-line de seus contratos de serviços e consumíveis.
Um produto alternativo mais ecológico: O sistema Milli-Q® IX 7010 foi avaliado em 7 dimensões que têm um impacto crucial no aquecimento global: energia e emissões, água, embalagem, materiais, fornecedores e fabricação, economia circular e usabilidade e inovação. Com o recebimento oficial do selo de produto alternativo mais ecológico, certificamos que o sistema Milli-Q® IX 7010 usa menos eletricidade, água e plástico, além de ser totalmente isento de mercúrio. Veja o indicador de design para sustentabilidade (DfS) para o sistema Milli-Q® IX 7010.
Outras notas
Instruções de uso
Retenção de organismos: Microrganismos.
Modo de ação: Filtração e UV.
Aplicação: Análises laboratoriais em geral
Uso pretendido: Purificação de água.
Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por membranas de 0,22 μm de grau de esterilização e exposta a uma lâmpada UV bactericida. Consulte a seção “Introdução” do guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível na chave USB da caixa do sistema)
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco.
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Componentes necessários, mas não incluídos:
  • Uma caixa específica para o país com o manual do usuário no idioma local e um cabo de alimentação adaptado à rede elétrica local precisam ser solicitados além deste número de catálogo.
  • O preço indicado atualmente corresponde apenas ao número de catálogo acima e está sujeito a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
  • Este número de catálogo não inclui consumíveis, acessórios e outros produtos e/ou serviços que possam ser necessários para a instalação e a operação correta da unidade de purificação de água ao longo do tempo. Um tanque de armazenamento Milli-Q® IQ/IX e um dispensador remoto E-POD® devem ser solicitados além deste número de catálogo.
  • Como cada um de nossos clientes tem necessidades específicas de água purificada, recomendamos que você tenha sua compra validada por um de nossos especialistas. Permanecemos à disposição para auxiliar você, não hesite em nos contatar!
Informações legais
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)