Sistemas de purificação de água clínica Milli-Q®
A purificação confiável da água é fundamental para que os laboratórios clínicos estejam em conformidade com os padrões CLSI® e para que as operações diárias do laboratório sejam tranquilas e ininterruptas.
Aqui está como a linha de sistemas de purificação de água clínica Milli-Q® oferece desempenho robusto para apoiar a produtividade e a eficiência do laboratório e a confiabilidade dos resultados dos pacientes:
- Assegure água de reagente para laboratório clínico (CLRW) de qualidade consistente
- Diminua as despesas operacionais graças à redução do uso de água
- Reduza o tempo de inatividade eliminando os procedimentos de manutenção (por exemplo, nenhuma troca de cilindro de resina).Por exemplo, nenhuma troca de cilindro de resina)
- Poupe tempo graças ao uso simplificado, à rastreabilidade de dados e à manutenção
- Obtenha mais tempo de atividade com o monitoramento on-line em tempo real e os melhores serviços Milli-Q® da categoria
Produtos
Escolha entre uma variedade de soluções de água adaptáveis
Em todo laboratório clínico, seja em uma grande instalação de testes, hospital ou pequena clínica, a configuração do sistema de água deve:
- Cumprir com os requisitos de qualidade dos analisadores e suas diversas aplicações
- Atender às demandas de volume
- Ajustar-se ao espaço do laboratório
Oferecemos uma gama de sistemas de purificação de água que podem ser adaptados às especificações de qualquer laboratório. Independentemente do tamanho do laboratório, da configuração ou dos requisitos de qualidade, há soluções disponíveis que produzem desde alguns litros até vários milhares de litros por dia de água pura, CLRW e de qualidade ultrapura.
| Output Water Quality | Diagnostic application | Feed to analyzer | Max. Capacidade diária (L) | Linha de produtos |
|---|---|---|---|---|
| CLRW | Imunoquímica, Bioquímica, Análises modulares | Automatizadas | 9000† | Milli-Q® CLX |
| 500 | ||||
| Puro / Tipo 2 | Hematologia, Hemostática | Automatizada | 9000† | Milli-Q® HX |
| 3000 | Milli-Q® HX SD | |||
| Histologia, Citologia, Microbiologia | Manual | 300 | Milli-Q® IX | |
| Ultrapure / Type 1 | Biologia molecular, HPLC, LC-MS, ICP-MS | Manual | 300 | Milli-Q® IQ |
Reduza os custos de operação e o impacto ambiental
Os inovadores sistemas Milli-Q® foram projetados para reduzir a água, o desperdício de produtos químicos e os custos associados:
Até 50% de economia de água
A reciclagem da água de osmose reversa (RO) rejeitada pela tecnologia E.R.A.® (ajuste evolutivo de rejeição) reduz o uso de água em até 50% em relação aos sistemas tradicionais de RO. Esse processo também prolonga a vida útil dos cartuchos de pré-tratamento, reduzindo ainda mais os resíduos de laboratório.
Sem resíduos químicos
A tecnologia de eletrodeionização (EDI) Elix® elimina a necessidade de procedimentos de regeneração de produtos químicos perigosos, resíduos associados e substituição frequente de cilindros de resina caros.
Trocas de cartucho rápidas e fáceis graças ao sistema patenteado e ergonômico de travamento da embalagem nos sistemas de água de alto fluxo Milli-Q®.
Operações diárias mais eficientes
Menos tempo gasto no gerenciamento de equipamentos de laboratório, incluindo sistemas de água, pode economizar um tempo precioso para operações e urgências mais importantes.
Os sistemas de purificação de água Milli-Q® oferecem operações, manutenção e suporte simplificados para um dia de trabalho mais eficiente. Combinados com nosso profundo conhecimento técnico e MyMilli-Q™ digital services, você poderá obter maior produtividade geral do laboratório.
- Operação do sistema livre de cuidados
- Obtenha mais tempo de atividade do sistema de água com o MyMilli-Q™ Remote Care
- Trocas fáceis de cartuchos que podem ser gerenciadas internamente
- Enchimento a pé com o modo de distribuição volumétrica em dispensadores POD
- Manutenção apenas uma vez por ano por um profissional de serviço
- Atividade & experiente Milli-Q® Services em todas as regiões geográficas
- Notificações automáticas quando o atendimento é necessário com o MyMilli-Q™ Remote Care
- Gerenciamento simplificado de contratos on-line
As ações de manutenção passadas e futuras são claramente exibidas na ferramenta interativa MyMilli-Q™ Event Traceability.
Melhore o gerenciamento da qualidade e a rastreabilidade dos dados
Nunca mais perca um ponto de dados. Os sistemas de purificação de água Milli-Q® registram automaticamente todos os parâmetros de qualidade da água, volumes e eventos do sistema diretamente no sistema. Os eventos incluem alertas, modificações de configurações, substituições de cartuchos de purificação, atividades de manutenção e muito mais. Isso é especialmente importante para laboratórios clínicos, pois a qualidade da água deve ser documentada para laboratórios que buscam estar em conformidade com o CLSI® e que exigem credenciamento (ou recredenciamento) de acordo com a norma ISO 15189:2022, apoiada pelo credenciamento CAP 15189SM.
- O arquivamento de registros eletrônicos facilita o credenciamento, pois todos os dados gerados são armazenados automaticamente na memória do sistema.
- A tecnologia RFID garante a rastreabilidade automática dos cartuchos de purificação e evita a inserção de um consumível incorreto.
- A ferramenta de rastreabilidade de eventos‡ facilita a visualização de eventos por tipo e ao longo de uma linha do tempo especificada, além de oferecer suporte ao planejamento para manutenção futura.
- Os parâmetros de qualidade da água (resistividade, temperatura e TOC) podem ser pesquisados rapidamente e representados graficamente em qualquer linha de tempo especificada‡.
‡Para sistemas conectados ao MyMilli-Q™ Remote Care.
Recursos relacionados
- Brochure: Water Purification Solutions for Clinical Laboratories
Discover water systems that drive consistency, efficiency and productivity.
- White Paper: Guide for an Efficient Clinical Laboratory
Learn best practices for efficient water purification system operation and management .
- Brochure: Milli-Q® CLX 7000 Connected, CLRW Clinical Water Systems
The water purification solution must reliably provide your clinical analyzers with consistent water quality that meets CLRW standards of the CLSI®.
- Article: Water for Clinical Chemistry
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
- Article: Ultrapure Water for LC-MS Biomedical Analyses
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
- Article: Assessing the Level of Bacteria in Purified Water
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
- Datasheet: CLX Microbiological Sampling Procedures
How to acquire and prepare high-purity water samples from Milli-Q® CLX water systems for microbiological analysis.
- Article: Water for Histology Staining
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
- Article: Water for DNA Sequencing
Learn how water impurities can impact DNA sequencing from Sanger to Next-Gen, single cell sequencing and beyond. High purity water purified using ultrafiltration is optimal for successful sequencing and related techniques.