Merck
07307
(+)-6-Aminopenicillanic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
216.26
Beilstein:
15080
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 275±10°, c = 1 in 1 M HCl
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
chave InChI
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Negin Nouraei et al.
Experimental neurology, 299(Pt A), 172-196 (2017-10-24)
Lewy body disorders are characterized by the emergence of α-synucleinopathy in many parts of the central and peripheral nervous systems, including in the telencephalon. Dense α-synuclein+ pathology appears in regio inferior of the hippocampus in both Parkinson's disease and dementia
Ronika Sitapara Leang et al.
PLoS pathogens, 7(10), e1002292-e1002292 (2011-10-15)
Gammaherpesviruses such as KSHV and EBV establish lifelong persistent infections through latency in lymphocytes. These viruses have evolved several strategies to counteract the various components of the innate and adaptive immune systems. We conducted an unbiased screen using the genetically