Merck
A2250
Warfarin
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
308.33
Beilstein:
8868198
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
162-164 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
chave InChI
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VKORC1(79001)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
45706W0100000BP672
Warfarin analytical standard
Supelco
A2250
Warfarin
Warfarin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45706
Warfarin
Warfarin sodium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
W0100000
Warfarin sodium
Warfarin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP672
Warfarin
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
EPA 1694
agency
-
agency
-
agency
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
-
mp
162-164 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Periprocedural management of new oral anticoagulants in patients undergoing atrial fibrillation ablation.
Jeffrey I Weitz et al.
Circulation, 129(16), 1688-1694 (2014-04-23)
Daisuke Yoshioka et al.
Journal of artificial organs : the official journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 17(4), 308-314 (2014-07-23)
The aim of this study was to evaluate our clinical experience with the Jarvik 2000 axial flow pump (Jarvik Heart, Inc, New York, NY, USA), a miniature axial flow left ventricular assist device (LVAD). The clinical results of eight patients
Ye Wang et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 28(6), 575-585 (2014-10-17)
This study aimed to evaluate the cost-effectiveness of dabigatran and rivaroxaban compared with warfarin for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation (AF) in Singapore. A Markov model was constructed to compare the lifetime costs, quality-adjusted life-years (QALYs)
Shinji Kamisuki et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(13), 4923-4927 (2011-05-13)
Fatostatin, a recently discovered small molecule that inhibits activation of sterol regulatory element-binding protein (SREBP), blocks biosynthesis and accumulation of fat in obese mice. We synthesized and evaluated a series of fatostatin derivatives. Our structure-activity relationships led to the identification
Matthew W Sherwood et al.
Circulation, 129(18), 1850-1859 (2014-02-21)
During long-term anticoagulation in atrial fibrillation, temporary interruptions (TIs) of therapy are common, but the relationship between patient outcomes and TIs has not been well studied. We sought to determine reasons for TI, the characteristics of patients undergoing TI, and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf