Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H16N2O· 2 HCl
Número CAS:
Peso molecular:
205.13
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
família API
amoxicillin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.