Merck
T6399
Ácido tricloroacético
ACS reagent grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TCA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula linear:
Cl3CCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
163.39
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-927-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970119
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Ácido tricloroacético, ACS reagent, ≥99.0%
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
grade
ACS reagent
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
assay
≥99.0%
Quality Level
form
crystalline
impurities
Substances darkened by sulfuric acid, passes test
≤0.01% insoluble matter
ign. residue
≤0.03%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
pH
(1 at 81.7 g/l at 25 °C)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
functional group
carboxylic acid
chloro
storage temp.
2-8°C
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
91230T91591.00807
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
solubility
H2O: 1 g/10 mL
solubility
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1300 g/L
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-56 °C
Application
  • O ácido tricloroacético foi usado para precipitar a sLRP (proteína 1 relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade circulante solúvel) isolada do plasma.[1]
  • Foi usado para extração de ácido ascórbico de amostras de planta. Também foi usado para o preparo de padrões de ascorbato para teor de ascorbato.[2]
  • Foi usado para precipitação de fosfoproteínas isoladas por IMAC (cromatografia de afinidade com íons metálicos imobilizados).[3]
Usado tradicionalmente para precipitar proteínas. Foi usado para determinar a concentração proteica por precipitação quantitativa. Usado como descalcificador e fixador em microscopia.
Related product
Nº do produto
Descrição
Preços
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Casein Kinase 2 (CK2)-mediated Phosphorylation of Hsp90? as a Novel Mechanism of Rifampin-induced MDR1 Expression.
Kim SW et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 17029-17029 (2015)
Measurement of reduced, oxidized and total ascorbate content in plants.
Gillespie KM and Ainsworth EA
Nature Protocols, 2, 871-871 (2007)
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare AP et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24, 25-25 (2011)
Seokjo Kang et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 667-680 (2019-07-01)
Increased levels of total tau (t-tau) and hyperphosphorylated tau (p-tau) proteins in the cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease (AD) patients are well documented and strongly correlate with AD pathology. Recent studies have further shown that human tau can be released
Philip D Campbell et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14717-14732 (2014-10-31)
Mutations in Kinesin proteins (Kifs) are linked to various neurological diseases, but the specific and redundant functions of the vertebrate Kifs are incompletely understood. For example, Kif5A, but not other Kinesin-1 heavy-chain family members, is implicated in Charcot-Marie-Tooth disease (CMT)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. The answer stated 7 month ago says that "A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 ml of water to 500 g of TCA." The powder purity being 99%, why wouldn't it be 100g of TCA for 100 mL of water for a 100% w/v solution?
    1 answer
    1. The formula "A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 mL of water to 500 g of TCA" is sourced from Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed., Sambrook, J. F., et al., Cold Spring Harbor Laboratory Press (Cold Spring Harbor, NY: 2001), p. A1.29.
      Solutions should be prepared accurately at any given temperature by weighing into a volumetric flask, dissolving, and then bringing to the specified volume. The Molecular Cloning application may not have required an accurate solution. Volumes prepared using graduated cylinders are less accurate than those prepared using a To Contain class A volumetric flask, even if densities have been established. Unless specifically following the Molecular Cloning paper, it is best to prepare the solution using the established and correct method.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What are the recommended solubility and storage conditions for the trichloroacetic acid (TCA) product with CAS number 76-03-9?
    1 answer
    1. A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 ml of water to 500 g of TCA. The resulting clear solution will have a density of approximately 1.45 g/ml. Do not use plastic dishes and containers. Solution storage temperature 2-8 °C