Merck
746355
Cloreto de zinco
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥97%
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
100 G
R$ 479,00
500 G
R$ 964,00
1 KG
R$ 1.086,00
6 X 500 G
R$ 4.612,00
5 KG
R$ 9.574,00
R$ 479,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula linear:
ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
136.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥97%
Formulário
powder, crystals or granules
qualidade
free-flowing
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezas
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
pf
293 °C (lit.)
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
208086793523450111
form
powder, crystals or granules
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
amorphous
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
reagent grade
grade
anhydrous, reagent grade
grade
-
cation traces
Ca: ≤0.06%, K: ≤0.02%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.05%, Mg: ≤0.01%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Descrição geral
Zinc chloride (ZnCl2) is an inorganic compound that is commonly used as a reagent in chemical synthesis. It is used as a mild Lewis acid catalyst in cycloaddition, substitution, electrophilic aromatic additions, and selective reduction reactions. ZnCl2 is also a useful starting material for the synthesis of many organozinc reagents via transmetalation reaction.
Aplicação
Zinc chloride can be used as:     
  • A catalyst to synthesize 5-substituted 1H-tetrazoles by [3 + 2] cycloaddition reaction of organic nitriles with sodium azide.      
  • A reagent to promote the hydrolysis of NaBH4 for the generation of hydrogen.      
  • A reagent for the activation of carbon materials.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Guiran Xiao et al.
Cell reports, 26(3), 748-758 (2019-01-17)
Iron metabolism is an essential process that when dysregulated causes disease. Mammalian serum transferrin (TF) plays a primary role in delivering iron to cells. To improve our understanding of the conservation of iron metabolism between species, we investigate here the
Aaron Wey et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(6), 834-841 (2014-02-28)
This study evaluated the effect of local zinc chloride (ZnCl2 ), an insulin mimetic agent, upon the early and late parameters of fracture healing in rats using a standard femur fracture model. Mechanical testing, radiographic scoring, histomorphometry, qualitative histological scoring
Use of unlicensed black salve for cutaneous malignancy.
Natalie C Ong et al.
The Medical journal of Australia, 200(6), 314-314 (2014-04-08)
Dadong Guo et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 560, 44-51 (2014-07-23)
Zinc (Zn), the second abundant trace element in living organisms, plays an important role in regulating cell metabolism, signaling, proliferation, gene expression and apoptosis. Meanwhile, the overload of Zn will disrupt the intracellular calcium homeostasis via impairing mitochondrial function. However
E Hjortsø et al.
Intensive care medicine, 14(1), 17-24 (1988-01-01)
Five soldiers were injured by inhalation of hexite smoke (ZnCl2) during military training. Two soldiers, not wearing gas masks breathed hexite for 1 or 2 min, they slowly developed severe adult respiratory distress syndrome (ARDS) over the ensuing 2 weeks.
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.