Merck
05470
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Albumina sérica bovina, lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
biological source
bovine
assay
≥98.0% (GE)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
packaging
glass bottle of
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: slightly soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
cation traces
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
A7511A4378A6003
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electron microscopy: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
assay
≥98.0% (GE)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells.[1] It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus.[2]
Preparation Note
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Application
Albumin from bovine serum can be used for Electron and Immunoelectron microscopy.[3] It can also be used for isolating and culturing neonatal rat cardiac ventricular myocytes.[4]
Bovine serum albumin has been used to quantify proteins in raw enzyme extracts.[5][6] It has also been used as a blocking agent for mitochondrial imaging.[7]
Other Notes
Review[8]
Sales restrictions may apply
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Glucagon-like peptide-1 inhibits vascular smooth muscle cell dedifferentiation through mitochondrial dynamics regulation
Torres G, et al.
Biochemical Pharmacology, 104(1), 52-61 (2016)
In vitro digestibility of specific dsRNA by enzymes of digestive tract of shrimp Litopenaeus vannamei
Alvarez-Sanchez AR, et al.
Revista MVZ Cordoba, 22(2), 5867-5880 (2017)
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
Effect of dietary chitin on digestive enzyme activity, growth and survival of Macrobrachium tenellum juvenile prawns
Santos-Romero RB, et al.
Latin American Journal of Aquatic Research, 45(1), 130-138 (2017)
J D Marsh et al.
Circulation, 98(3), 256-261 (1998-08-11)
The role of androgens in producing cardiac hypertrophy by direct action on cardiac myocytes is uncertain. Accordingly, we tested the hypothesis that cardiac myocytes in adult men and women express an androgen receptor gene and that myocytes respond to androgens