If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
Nome do produto
Trizma® base, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8% (T)
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
grade
Molecular Biology
description
aminopeptidase substrate
product line
BioUltra
assay
≥99.8% (T)
form
crystalline
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
colorless to white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.08
suitability
in accordance for luminescence
Quality Level
1 of 4
Este Item | T6791 | T6066 | RDD008 |
|---|---|---|---|
| grade for molecular biology | grade - | grade BioPerformance Certified | grade anhydrous |
| assay ≥99.8% (T) | assay ≥99.9% (titration) | assay ≥99.9% (titration) | assay ≥99.9% |
| product line BioUltra | product line BioXtra | product line - | product line Redi-Dri™ |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| form crystalline | form crystalline | form crystalline powder | form powder |
| pH 10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O) | pH 10.5-12.0 (1 M in H2O) | pH 10.0-11.5 | pH 10.5-12, 7-9 |
Application
- No meio de dissecção e meio de cultura de culturas de tecidos organotípicos do hipocampo[1]
- Como um componente de tampão de lise antes da imunoprecipitação e immunoblotting[2]
- Como um componente de tampão de cultivo, tampão de lise, tampão de diluição de ChiP e tampão de lavagem no método de imunoprecipitação de cromatina para estudar a ligação entre proteína e DNA.[3]
- Como um componente de formulações de tampões mistas[4][5]
- Como um componente de tampão de carregamento NuPAGE para SDS-PAGE e como um componente de tampão de transferência para western blot[5]
General description
A qualidade BioChemika é para as aplicações bioquímicas de rotina. Os produtos indicados como BioChemika Ultra grade são adequados para diferentes aplicações, como purificação, precipitação, cristalização e outras aplicações que exigem controle rígido do teor de elementos. Análises de elementos em níveis de traço são realizadas para todas as qualidades. As qualidades de biologia molecular também são testadas quanto à ausência de nucleases e são realizados testes espectroscópicos da qualidade da luminescência.
Other Notes
Para aplicações precisas, use um medidor de pH calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Legal Information
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Conteúdo relacionado
Trizma Base Specification Comparison
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf