Sobre este item
Pular para
fonte biológica
human serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
atividade específica
>100,000 C5H50 units/mg protein
concentração
1 mg/mL in PBS, pH 7.2
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... C5(727)
1 of 4
Este Item | C1163 | C2787 | C2910 |
|---|---|---|---|
| biological source human serum | biological source human | biological source human serum | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-GE) |
| concentration 1 mg/mL in PBS, pH 7.2 | concentration - | concentration 1 mg/mL in 10 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, pH 7.2 | concentration - |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?