Merck
H8502
Dopamina
≥98% (TLC), powder, neurotransmitter
Sinônimo(s):
2-(3,4-di-hidroxifenil)etilamina, 3,4-di-hidroxifenetilamina, 3-hidroxitiramina, 4-(2-aminoetil)-1,2-benzenodiol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
5 G
R$ 393,00
10 G
R$ 769,00
25 G
R$ 1.064,00
100 G
R$ 3.946,00
R$ 393,00
Previsão de entrega em08 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
189.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-527-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3656720
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Dopamina,
InChI key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
form
powder
color
, White to Light Yellow to Light Beige
mp
248-250 °C (lit.)
solubility
alcohol: 20 mg/mL
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
PHR109043658D-081
Dopamina
Sigma-Aldrich
H8502
Dopamina
Dopamina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1090
Dopamina
Dopamina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
43658
Dopamina
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
solubility
alcohol: 20 mg/mL, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light tan
color
-
color
-
color
-
mp
248-250 °C (lit.)
mp
248-250 °C (lit.)
mp
248-250 °C (lit.)
mp
-
Application
O cloridrato de dopamina tem sido utilizado
  • para estudar a modulação transitória mediada por dopamina das respostas fisiológicas no camarão de pata branca, Litopenaeus vannamei.[1]
  • estudar alterações mediadas por dopamina na suscetibilidade à imunidade a Lactococcus garvieae no camarão gigante de água doce, Macrobrachium rosenbergii.[2]
  • estudar a ligação molecular entre o estresse oxidativo induzido por dopamina e a toxicidade de mHtt (Huntingtin mutante) em relação à ativação da via de autofagia em um modelo ‘in vitro’ da doença de Huntington parkinsoniana.[3]
  • como substrato da reação em cascata da profenoloxidase (PPO) no ensaio antimicrobiano direcionado ao staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) na fase biofilme.[4]
  • adicionado exogenamente ao meio de cultura para estudar seu efeito sobre os vermes fêmeas de H. contortus.[5]
Disclaimer
Fotossensível
Features and Benefits
Este composto é um produto em destaque na pesquisa em neurociência. Clique aqui para saber mais sobre produtos em destaque para neurociência. Saiba mais sobre moléculas pequenas bioativas para outras áreas de pesquisa no site sigma.com/discover-bsm.
General description
A dopamina (DA) funciona como um neurotransmissor no sistema nervoso central.[6] É uma catecolamina feita a partir do aminoácido L-tirosina. Ela também funciona como um hormônio em vesículas da medula adrenal, controlando, assim, a frequência cardíaca e a pressão arterial. A ausência de neurônios contendo dopamina (DA) está associada à doença de Parkinson’.[7]A dopamina é produzida e liberada pelos neurônios dopaminérgicos na substância negra, que está no sistema nervoso central.[8] Ela está envolvida em várias atividades como movimento, comportamento, aprendizagem, recompensa, punição, sonhos, memória de trabalho, humor, sono, atenção e inibição da produção de prolactina. A dopamina também atua como precursora na síntese de catecolaminas, como a epinefrina e a norepinefrina.[9] Níveis aumentados de dopamina através da via tuberoinfundibular estão associados à esquizofrenia, alucinações, euforia e psicose[9] A deficiência de dopamina e norepinefrina indica a base neuroquímica para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), um distúrbio pediátrico.[10]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Saad Latif et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 522, 114-126 (2021-08-15)
Parkinson's disease is a neurodegenerative disease caused by the death of neurons, ie, cells critical to the production of dopamine, an important neurotransmitter in the brain. Here, we present a brief review of the dopamine synthetic pathway, binding to the
Dopamine depresses the immune ability and increases susceptibility to Lactococcus garvieae in the freshwater giant prawn, Macrobrachium rosenbergii.
Li JT et al.
Fish & Shellfish Immunology, 19, 269-269 (2005)
Rafael Franco et al.
Biomedicines, 9(2) (2021-01-28)
Dopamine is derived from an amino acid, phenylalanine, which must be obtained through the diet. Dopamine, known primarily to be a neurotransmitter involved in almost any higher executive action, acts through five types of G-protein-coupled receptors. Dopamine has been studied
Localisation of serotonin and dopamine in Haemonchus contortus
Rao VT, et al.
International Journal For Parasitology, 41(2), 249-254 (2011)
Peripheral Dopamine Controlled by Gut Microbes Inhibits Invariant Natural Killer T Cell-Mediated Hepatitis
Xue R, et al.
Frontiers in Immunology, 9, 2398-2398 (2018)
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long can it be stored? I found two in our lab, but one at room temperature for years and another one in 10 oC fridge.
    1 answer
    1. This material should be stored refrigerated temperature at 2 - 8 °C. The product is assigned a retest date of approximately 2 years from the date of Quality release. The quality of this item cannot be quatanteed if stored outside of the recommended conditions for extended periods. Please see the link below to review the lot specific Certificate of Analysis to determine retest date:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h8502#product-documentation
      Helpful?
  2. Upon dissolving the H8502 powder, the solution turned dark purple/black. What could be the cause of this discoloration? Can the product still be considered suitable for use?
    Upon dissolving the H8502 powder, the solution turned dark purple/black. What could be the cause of this discoloration? Can the product still be considered suitable for use?
    1 answer
    1. Regarding the solubility of product H8502, it can be dissolved in alcohol at a concentration of 20 mg/mL or in water (H2O) at 100 mg/mL. It is recommended that solutions be prepared fresh and not stored for long-term use. Preparing aliquots for storage at -20°C or keeping the product in solution at 4-8°C is not advised.
      Dopamine, the active component, is sensitive to light and the free base form is particularly prone to oxidation. Solutions with a pH range of 5.4 to 6.8 have been reported to remain stable for a maximum of 48 hours at 25°C, beyond which the solution may darken and become unusable.
      Dopamine solutions should not be mixed with alkalis, iron salts, or oxidizing agents, and are known to be incompatible with certain antibiotics, including amphotericin, ampicillin, gentamicin sulfate, and benzylpenicillin.
      In the literature, you can find some articles where the stability of this compound is indicated. For example: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14651669
      Helpful?
  3. Is this product analytical standard that can be used in LCMSMS to quantify the amount of Dopamine?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested as an analytical standard for use in LCMSMS.
      Helpful?
  4. Can it be stored at -20C
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is 2-8°C. In general, powder materials are not affected by freezer storage, however, this item has not been tested under these storage conditions.