Selecione um tamanho
R$ 3.178,00
R$ 3.178,00
Sobre este item
Pular para
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sequência de imunogênio
STPSPYGLSYPQGYSLASGQLSPAAAPPLASPSVFTSTLSKSRPTPKPRQRPTLPPPQPPTVNLSASSPQSTEAPMLDGMSPGESMSTDLVHFDIPSIHIELGSTLRLSPLEHMRRHSVTDKRDSE
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARHGAP44(9912)
1 of 4
Este Item | HPA042840 | HPA041703 | HPA043231 |
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies |
| technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500 | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200 |
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
forma física
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?