Merck
T1145
L-Tirosina
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-3-(4-hidroxifenil)alanina
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
25 G
R$ 431,00
100 G
R$ 1.548,00
500 G
R$ 6.205,00
R$ 431,00
Previsão de entrega em05 de janeiro de 2026Detalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NNa2O3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.15 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
L-Tirosina, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
InChI key
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
T2269137254T8566
L-Tirosina BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T1145
L-Tirosina
L-Tirosina ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
T2269
L-Tirosina
L-Tyrosine from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Sigma-Aldrich
T8566
L-Tyrosine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
99.0-101.0%
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
BioXtra
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Application
Este produto foi qualificado para uso em culturas de células de insetos.
Disclaimer
Altamente higroscópico.
General description
A tirosina é um aminoácido não essencial polar, com uma funcionalidade fenólica. A L-tirosina é um aminoácido natural que é incorporado nas proteínas conforme direcionado pelo código genético. A função fenólica torna o resíduo de tirosina em proteínas um recipiente principal de reações, como fosforilação/desfosforilação, importantes para a sinalização celular. A tirosina também é um precursor de vários neurotransmissores e hormônios.
Other Notes
Precursor de aminoácidos de dopamina e outras catecolaminas
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ching-Hsia Hung et al.
European journal of pharmacology, 765, 457-462 (2015-09-17)
The purpose of the study was to estimate the ability of L-tyrosine to induce cutaneous analgesia and to investigate the interaction between L-tyrosine and the local anesthetic lidocaine. After subcutaneously injecting the rats with L-tyrosine and lidocaine in a dose-dependent
Jun Wu et al.
Nature cell biology, 23(1), 75-86 (2021-01-10)
Nutrient availability is central for T-cell functions and immune responses. Here we report that CD8+ T-cell activation and anti-tumour responses are strongly potentiated by the non-essential amino acid Asn. Increased Asn levels enhance CD8+ T-cell activation and effector functions against
Zihao Wang et al.
Science signaling, 3(104), ra2-ra2 (2010-01-14)
Like phosphorylation, the addition of O-linked beta-N-acetylglucosamine (O-GlcNAcylation) is a ubiquitous, reversible process that modifies serine and threonine residues on nuclear and cytoplasmic proteins. Overexpression of the enzyme that adds O-GlcNAc to target proteins, O-GlcNAc transferase (OGT), perturbs cytokinesis and
Airi Sekine et al.
SpringerPlus, 4, 48-48 (2015-02-13)
The tryptophan metabolite, kynurenic acid (KYNA), is a preferential antagonist of the α7 nicotinic acetylcholine receptor at endogenous brain concentrations. Recent studies have suggested that increase of brain KYNA levels is involved in psychiatric disorders such as schizophrenia and depression.
Artigos
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.