Merck
1612685
USP
Sildenafil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-[2-Ethoxy-5[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazol[4,3-d]pyrimidin-7-one, Isobutyl sildenafil
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
O produto 1612685 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H32N6O4S
Número CAS:
Peso molecular:
488.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sildenafil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)C)c1cc(c(cc1)OCC)c2[nH][c](c3[n](nc(c3n2)CC(C)C)C)=O
InChI
1S/C23H32N6O4S/c1-6-33-19-8-7-16(34(31,32)29-11-9-27(4)10-12-29)14-17(19)22-24-20-18(13-15(2)3)26-28(5)21(20)23(30)25-22/h7-8,14-15H,6,9-13H2,1-5H3,(H,24,25,30)
chave InChI
MDDMCAQUTIFYAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Sildenafil Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Sildenafil Citrate
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)