Merck
1612561
USP
Sildenafil citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sildenafil citrate salt, 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine citrate salt, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[5,4-e]pyrimidin-7-one citrate salt, Revatio, UK-92,480
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
O produto 1612561 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30N6O4S ·C6H8O7
Número CAS:
Peso molecular:
666.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sildenafil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C22H30N6O4S.C6H8O7/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PDE5A(8654)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Sildenafil citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sildenafil Compounded Oral Suspension
  • Sildenafil Injection
  • Sildenafil Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sildenafil is a potent, selective inhibitor of cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE5). Sildenafil is used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension. NO activates guanylate cyclase, which results in increased levels of cGMP, producing smooth muscle relaxation. Sildenafil enhances the effect of NO by inhibiting PDE5, which is responsible for degradation of cGMP.
Sildenafil is a potent, selective inhibitor of cGMP specific phosphodiesterase type 5 (PDE5). Sildenafil is used to treat erectile dysfunction and pulmonary hypertension.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.