Merck
Catalisadores e ligantes Buchwald
Como químico, você se concentra na descoberta de novos produtos químicos e suas aplicações práticas. Apoiamos suas descobertas com um amplo portfólio de catalisadores e ligantes Buchwald. Em colaboração com Stephen Buchwald e seu grupo de pesquisa do MIT, oferecemos pré-catalisadores de paládio altamente ativos e ligantes de fosfina biarílica para reações de acoplamento cruzado eficientes, formando ligações como C-C, C-N e muito mais. Esses ligantes sintonizáveis e ricos em elétrons fornecem sistemas catalisadores estáveis e reativos, reduzindo as cargas de catalisador, os tempos de reação e eliminando a necessidade de agentes redutores, permitindo novos métodos que não podem ser obtidos com fontes tradicionais de Pd.
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 144
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 144
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Você visualizou 1–20 de 144 resultados
Uma estrutura química que mostra uma espinha dorsal de bifenil com um grupo fosfina (PR₂) ligado à posição orto do anel fenil superior. O anel fenil inferior tem dois substituintes rotulados como R′ e R″ nas posições orto e para em relação à ligação bifenil.
Ligantes de Buchwald
  • Buchwald e sua equipe desenvolveram ligantes de fosfina biaril que aumentam a eficiência, a seletividade e a versatilidade da reação.
  • Ligantes anteriores, como a dimetilamina de diciclohexil fosfina, permitiram acoplamentos de cloreto de arila-alquil amina.
  • Ligantes avançados (por exemplo, XPhos, di-t-BuXPhos) oferecem maior atividade e compatibilidade com substratos impedidos.
  • Ligantes volumosos melhoraram o desempenho catalítico e as taxas de conversão em acoplamentos C-N.
  • O grupo Buchwald também desenvolveu a arilação catalisada por cobre para imidazóis e outros heterociclos.
Uma estrutura química mostrando um complexo de paládio rotulado como "Gen I". O átomo central de paládio (Pd) está ligado a um cloreto (Cl), um ligante de amina (NH₂) ligado por meio de um sistema de anel do tipo benzilamina e um ligante genérico representado como L. Um anel de benzeno é fundido ao sistema de anel do tipo benzilamina, ortogonalmente ao paládio.
Precatalisadores de Buchwald Gen 1
  • Os pré-catalisadores de primeira geração (G1) empregam ligantes à base de 2-feniletano-1-amina para aumentar a estabilidade nas fases sólida e de solução.
  • Estável ao ar e à umidade, permitindo um manuseio conveniente.
  • O LPd(0) se forma in situ por meio da eliminação redutiva promovida pela base, produzindo indolina como subproduto.
  • Temperaturas mais altas são frequentemente usadas com bases mais fracas para facilitar a desprotonação do ligante e ativar o catalisador.
O átomo central de paládio (Pd) está ligado a um cloreto (Cl), um ligante de amina (NH₂) ligado por meio de um sistema de anéis do tipo benzilamina e um ligante genérico representado como L. Dois anéis de benzeno estão fundidos ao sistema de anéis do tipo benzilamina, orto e para o paládio.
Precatalisadores de Buchwald Gen 2
  • Os pré-catalisadores de segunda geração (G2) usam 2-aminobifenil em vez de 2-feniletano-1-amina.
  • Mostra reatividade aprimorada com bases mais fracas (por exemplo, fosfatos, carbonatos fracos).
  • Muitas vezes permitem a ativação do catalisador em temperaturas mais baixas.
  • A reatividade aprimorada surge da maior acidez da base, fosfatos, carbonatos fracos).
  • Frequentemente, permite a ativação do catalisador em temperaturas mais baixas.
  • A reatividade aprimorada decorre da maior acidez da amina aromática em G2 em comparação com a amina alifática em G1.
  • Principais características: estável ao ar e à umidade, alta eficiência, condições brandas, tempos de reação curtos e baixas cargas de catalisador.
  • Demonstrou excelente desempenho em reações de acoplamento cruzado Suzuki.
Duas estruturas químicas mostrando complexos de paládio rotulados como "Gen III" e "Gen IV". O átomo central de paládio (Pd) de cada um está ligado a um cloreto (Cl), um ligante de amina (NH₂) ligado por meio de um sistema de anel do tipo benzilamina, um ligante genérico representado como L e um ligante de mesilato (OMs). Dois anéis de benzeno são fundidos ao sistema de anéis do tipo benzilamina, orto e para o paládio. A molécula Gen IV é diferenciada por um grupo metil ligado ao ligante de amina.
Precatalisadores Buchwald Gen 3 e 4
  • Os pré-catalisadores Buchwald G3 e G4 são complexos de paládio avançados e estáveis para diversas reações de acoplamento cruzado (C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF₃, C-S).
  • Oferecem boa solubilidade e atividade, o que pode permitir o uso de cargas de catalisador mais baixas e/ou tempos de reação mais curtos.
  • G3 usa um ligante de mesilato (vs. cloreto) para aumentar a solubilidade, a estabilidade e acomodar ligantes mais volumosos.
  • G4 apresenta N-metil-2-aminobifenil como ligante de amina, gerando um subproduto mais benigno (N-metil carbazol vs carbazol).
  • Ambas as gerações são eficazes em reações importantes como Suzuki-Miyaura, aminocarbonilação e N-arilação.
Estrutura química de um complexo de paládio de sexta geração que apresenta um centro de paládio (Pd) ligado a um átomo de bromo (Br), um ligante genérico representado como L e um grupo fenil com um substituinte trifluorometil (CF₃) para o paládio.
Precatalisadores Buchwald Gen 6
  • Os pré-catalisadores G6 são complexos de adição oxidativa (OACs) que oferecem desempenho avançado. Esses pré-catalisadores no ciclo facilitam a ativação do catalisador.
  • Retêm estabilidade térmica e no ar, permitindo a ativação sem base e a síntese simplificada.
  • Evita a geração de subprodutos de carbazol durante a ativação do pré-catalisador.
  • Pode suportar ligantes extremamente volumosos e melhorar a solubilidade e a estabilidade.
  • Permite a formação eficiente de ligações C-C, C-N, C-O, C-F e C-S.
  • Proporcionam consistentemente maior reatividade e melhores rendimentos do que as gerações anteriores.
Recursos relacionados
  • Brochure: Buchwald Precatalysts
    Discover our comprehensive selection of G1 to G6 Buchwald precatalysts, featuring Pd(II) complexes with highly active, versatile, and tunable biarylphosphine ligands.
  • Article: G6 Buchwald Precatalysts
    Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that enhance palladium-catalyzed cross-coupling reactions. They provide higher reactivity, stability, and simplified synthesis, facilitating the formation of various bonds with improved selectivity and fewer byproducts.
  • Article: G3 and G4 Buchwald Precatalysts
    G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
  • Article: G2 Buchwald Precatalysts
    Second-generation Buchwald precatalysts, particularly XPhos, improve reactivity in palladium-catalyzed cross-coupling reactions. These catalysts utilize bulky dialkylbiaryl phosphine ligands for enhanced efficiency and stability in synthetic applications.
  • Article: Buchwald Phosphine Ligands
    Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
  • Article: Buchwald Ligands
    Buchwald and coworkers develop versatile phosphine ligands for Pd-catalyzed C–N bond formation; enhancing synthetic reactions for 20 years.
  • Article: AlPhos and [(AlPhosPd)2•COD] for Pd-Catalyzed Fluorination
    Fluorine containing aromatics (ArF) are desirable compounds with applications in medicinal chemistry and the agricultural industry.
  • Buchwald Group – Professor Product Portal
    Professor Stephen Buckwald and the Buchwald group have developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in a variety of cross-coupling reactions.
  • Article: Scale-Up Guide: Buchwald-Hartwig Amination
    Kitalysis high-throughput screening kits are designed for Buchwald-Hartwig amination reactions. These kits contain air and moisture-stable preformed catalysts, facilitating efficient scale-up of catalytic reactions.
Página 1 de 2
Referências
1.
Biscoe MR, Fors BP, Buchwald SL. 2008. A New Class of Easily Activated Palladium Precatalysts for Facile C−N Cross-Coupling Reactions and the Low Temperature Oxidative Addition of Aryl Chlorides. J. Am. Chem. Soc.. 130(21):6686-6687. https://doi.org/10.1021/ja801137k
2.
Kinzel T, Zhang Y, Buchwald SL. 2010. A New Palladium Precatalyst Allows for the Fast Suzuki−Miyaura Coupling Reactions of Unstable Polyfluorophenyl and 2-Heteroaryl Boronic Acids. J. Am. Chem. Soc.. 132(40):14073-14075. https://doi.org/10.1021/ja1073799
3.
Bruno NC, Tudge MT, Buchwald SL. Design and preparation of new palladium precatalysts for C–C and C–N cross-coupling reactions. Chem. Sci.. 4(3):916-920. https://doi.org/10.1039/c2sc20903a
4.
King RP, Krska SW, Buchwald SL. 2021. A Ligand Exchange Process for the Diversification of Palladium Oxidative Addition Complexes. Org. Lett.. 23(15):6030-6034. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.1c02101
5.
McCann SD, Reichert EC, Arrechea PL, Buchwald SL. 2020. Development of an Aryl Amination Catalyst with Broad Scope Guided by Consideration of Catalyst Stability. J. Am. Chem. Soc.. 142(35):15027-15037. https://doi.org/10.1021/jacs.0c06139
6.
Drance MJ, Wang S, Gembicky M, Rheingold AL, Figueroa JS. 2020. Probing for Four-Coordinate Zerovalent Iron in a π-Acidic Ligand Field: A Functional Source of FeL4 Enabled by Labile Dinitrogen Binding. Organometallics. 39(18):3394-3402. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.0c00487