Software de retrossíntese SYNTHIA™
ACELERE SUA PESQUISA E A VELOCIDADE DE DESCOBERTA DE VIAS DE SEMANAS PARA MINUTOS
O software de retrossíntese SYNTHIA™ permite que você descubra rapidamente novas vias para moléculas-alvo inéditas e publicadas, bem como bibliotecas inteiras de alvos.
A plataforma de software SYNTHIA™ monta vias sintéticas usando regras codificadas por especialistas, criadas com base em transformações químicas comprovadas. Um dos principais avanços do SYNTHIA™ é a fácil personalização dos parâmetros de pesquisa para eliminar ou promover reações, reagentes ou classes de moléculas. Com um catálogo de mais de 9 milhões de materiais iniciais e elementos estruturais disponíveis comercialmente, o SYNTHIA™ oferece acesso direto a preços e disponibilidade locais em tempo real por meio da loja virtual da Sigma-Aldrich®.
PROGRIDA RAPIDAMENTE DA IMAGINAÇÃO DE POSSIBILIDADES PARA TESTES DO QUE É PROVÁVEL
Com este software de planejamento retrossintético validado em bancada, projete e planeje com sucesso vias para moléculas-alvo baseadas nas suas necessidades.
- Selecione o tipo de análise retrossintética a ser realizada e a molécula-alvo dentre compostos conhecidos e desconhecidos.
- Personalize os parâmetros de busca: defina um limite de preço, preferências de grupo protetor, funções de pontuação, condições de parada e muitas outras opções.
- Estabeleça uma conexão direta com materiais de partida disponíveis comercialmente e conhecidos, com informações sobre preços, e/ou incorpore seu inventário personalizado (patente pendente).
- Filtre, classifique, compare e analise facilmente vias personalizadas visualizando estruturas moleculares ou gráficos detalhados para explorar as vias mais econômicas para os alvos químicos.
SOFTWARE DE RETROSSÍNTESE SYNTHIA™
Examine de forma rápida e eficiente centenas de vias para ajudar
a identificar a melhor opção de acordo com suas necessidades.
Explore as vias mais econômicas para suas moléculas-alvo
com opções de visualização e filtragem de última geração.
Personalize facilmente os parâmetros de pesquisa para eliminar ou promover
reações, reagentes ou classes de moléculas.
Explorar sínteses exclusivas e inovadoras que podem ser desconhecidas
para construir sua molécula desejada.
Crie facilmente uma lista de materiais iniciais disponíveis comercialmente para sua síntese.
DESCUBRA MAIS COM O SOFTWARE DE RETROSSÍNTESE SYNTHIA™
Experimente como o software de retrossíntese SYNTHIA™ aprimora sua experiência, economiza tempo e reduz os custos de síntese.
Oferecemos pacotes de licenças personalizáveis e suporte abrangente. Entre em contato conosco agora para saber mais.
Notas técnicas de aplicação
Artigos comprovados e publicados em periódicos externos
Na validação laboratorial bem sucedida de um software de design retrossintético, o SYNTHIA™ encontrou vias robustas e confiáveis que reduziram etapas sintéticas, aumentaram os rendimentos e diminuíram custos para alvos conhecidos e novos.
Algorithmic Discovery of Tactical Combinations for Advanced Organic Syntheses
Reinforcing the Supply Chain of COVID-19 Therapeutics with Expert-coded Retrosynthetic Software
Artificial Intelligence for Retrosynthetic Planning Needs Both Data and Expert Knowledge
Computer-aided key step generation in alkaloid total synthesis
Reinforcing the supply chain of umifenovir and other antiviral drugs with retrosynthetic software
Recursos de produtos relacionados
Capturas de tela
Vídeo relacionado
Biblioteca de vias compartilhadas SYNTHIA™