Soluções de amostragem estéreis e assépticas
Um processo robusto com resultados consistentes e de alta qualidade depende de métodos de amostragem confiáveis. A implementação de soluções de amostragem estéril e asséptica em processos farmacêuticos e biofarmacêuticos minimiza os riscos de contaminação e permite a coleta de amostras precisas e representativas para um controle confiável do processo. Nossas ofertas incluem soluções inovadoras de amostragem manual estéril e asséptica automatizada, projetadas para aumentar a eficiência e a confiabilidade em qualquer etapa do seu processo.
Amostragem manual estéril
A amostragem estéril fechada oferece a segurança de que você precisa ao fazer a amostragem em seu processo de fabricação. Os sistemas de amostragem estéril NovaSeptum® GO e os conjuntos de amostragem estéril NovaSeptum® SURe são soluções de amostragem fechadas que reduzem significativamente o risco de contaminação cruzada e fornecem amostras representativas em todo o processo. As soluções incluem os conjuntos de amostragem estéreis NovaSeptum® SURe para processos de fabricação de uso único ou os sistemas de amostragem estéreis NovaSeptum® GO, projetados para se conectarem a qualquer operação de unidade de aço inoxidável.
- Design fechado: Protege a integridade de seu processo e amostra
- Fácil de usar: Opções plug and play com uma variedade de conexões e uma gama de contêineres
Explore NovaSeptum® SURe os conjuntos para processos de uso único
Explore os sistemas NovaSeptum® GO para processos de aço inoxidável ou multiuso
Veja a oferta completa de produtos aqui
Amostragem asséptica automatizada
Os sistemas de amostragem automatizada facilitam medições frequentes com eficiência maximizada e envolvimento mínimo do operador no processamento upstream e downstream. Nossa solução de amostragem automática MAST® permite análises on-line, quase em tempo real, apoiando a compreensão abrangente do processo e o controle aprimorado do processo.
- Eficiente: Aumenta a frequência de amostragem, reduz os tempos de resposta e minimiza os pontos de contato com o operador
- Confiável:Garante a transferência rápida de amostras e a rastreabilidade, mantendo a esterilidade da fonte de amostra
Filtros populares
Produtos
AMOSTRAGEM DE ROBUST PARA TODAS AS ETAPAS DO SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE ASSÉPTICOS
Do biorreator ao envase final, a amostragem estéril da NovaSeptum® fornece aos fabricantes de produtos biológicos amostras consistentes e representativas para analisar o pH, a condutividade, a viabilidade celular, os metabólitos, monitorar a carga biológica e o nível de endotoxinas.
Monitore e ajuste os parâmetros do processo por meio de amostragem de pH, osmolalidade e/ou condutividade.
Permita a adição de fluidos assépticos para ajustar ou alimentar seu processo.
Excelente recuperação de microrganismos de todos os recipientes de amostragem, com suportes de conexão em linha que facilitam a adição de etapas adicionais de monitoramento de carga biológica.
Monitoramento fácil da carga biológica, endotoxina e qualidade antes da próxima etapa de processamento, protegendo as resinas caras de contaminantes.
Amostre para demonstrar a eficácia de sua filtragem estéril, recipientes de amostragem validados que garantem nenhum impacto na recuperação de endotoxinas, minimizando o volume de amostra de produtos valiosos.
Integração perfeita em seu processo de preenchimento final, alto nível de segurança, amostras representativas.
Para selecionar a melhor solução de amostragem de uso único para seu processo, considere primeiro o tipo de conexão preferido: solda térmica ou conexão asséptica. O conjunto pré-configurado é então facilmente integrado ao seu processo por meio da tubulação C-Flex® ou de um conector AsepticQuik®.
Em seguida, identifique o recipiente de amostragem adequado com base no volume da amostra, no tipo de ensaio, na condição de armazenamento e em outros parâmetros importantes do seu plano de amostragem. Nossos conjuntos de amostragem estéreis NovaSeptum® SURe são unidades padrão simples e múltiplas de três ou cinco recipientes disponíveis em bolsas, frascos, seringas ou tubos cônicos.
Escolha o suporte adequado ao seu processo: Tri-clamp (TC), In-line ou In-Gold®. Os suportes TC também estão disponíveis pré-carregados com vários tipos de contêineres
Escolha entre uma variedade de frascos, bolsas, seringas e tubos cônicos. Eles vêm em uma variedade de tamanhos e configurações - amostragem única, coletor ou pré-carregado.
Assegure a esterilidade durante todo o processo. Desconecte suas amostras usando a ferramenta de crimpagem manual Novaseptum®.
Projetado para maximizar a facilidade de uso, temos acessórios disponíveis, como suportes para bolsas, plugues de porta e etiquetas de segurança.
A solução de amostragem automática MAST® é uma ferramenta avançada de amostragem asséptica automatizada projetada para aumentar a eficiência e o controle nos processos biofarmacêuticos. Ao permitir a coleta e o fornecimento diretos de amostras de várias fontes para vários destinos analíticos, essa solução versátil acelera os tempos de resposta, reduz os pontos de contato com o operador e minimiza os riscos de contaminação. Ela se integra perfeitamente a outras ferramentas de tecnologia analítica de processo (PAT) para um monitoramento abrangente e é configurável para se adequar a vários processos e escalas. Como uma solução pronta para GMP, ela garante a conformidade com normas rigorosas e, ao mesmo tempo, fornece análises on-line e quase em tempo real de parâmetros críticos de processo e utilização eficiente de recursos.
Vídeos relacionados
Recursos de produtos relacionados
- White Paper: Aseptic Process Sampling Risk Mitigation – A Regulatory Perspective
There are significant consequences associated with microbial contamination during biopharmaceutical manufacturing. Contamination increases risks for the operator, the company, and potentially the patient, all of which can result in significant negative impact.
- Application Note: Microbial Integrity of NovaSeptum® Sampling Systems upon Performance of Multiple Sampling Actuations
The NovaSeptum® and NovaSeptum® GO sampling systems are a family of products designed for singleuse sterile sampling throughout the biomanufacturing process.
- User Guide: NovaSeptum® and NovaSeptum® GO Sampling Units
This user guide provides installation and use instructions
- Datasheet: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
To demonstrate the safety and integrity of your product, you need a standard-setting sampling solution that provides the flexibility to sample throughout your entire process. I
- Datasheet: NovaSeptum® SURe Sterile Sampling Assemblies
NovaSeptum® SURe single-use sterile sampling assemblies are designed to protect your single-use process from potential cross-contamination ensuring representative samples.
- Brochure: NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
Continuing to set the sampling standard, our NovaSeptum® GO sterile sampling system is equipped with additional features for even safer sampling throughout your entire process.
- Technical article: Enhance Bioprocess Sampling with MAST® Autosampling Solution
Explore the MAST® Autosampling Solution for efficient, automated sampling in bioprocesses, supporting higher measurement frequency and reduced process risk.
- Datasheet: MAST® Autosampling Solution
The MAST® Autosampling Solution is a versatile & modality-agnostic aseptic autosampling solution for reliable on-line and near real-time sample analysis.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
- Application Note: Enabling Accelerated Raman Model Calibration for Seamless and Reproducible Real-Time Monitoring by Combining Raman and Automated Sampling Technologies
Explore how automated sampling can accelerate the integration of a Raman analyzer for a bioreactor application, speeding up the Raman model building phase, and facilitating in-line, real-time monitoring of critical process parameters (CPPs) and critical quality attributes (CQAs) during the manufacturing process.
- White Paper: Accelerate Process Development with Automated Aseptic Sampling
This whitepaper describes evaluation of the MAST® Autosampling Solution as part of an automated PAT system implemented by Takeda Pharmaceuticals.