Merck
Produtos químicos Emprove®
Para fabricantes de medicamentos que procuram simplificar a escolha de matérias-primas e ao mesmo tempo cumprir exigências regulatórias, nosso portfólio de compostos químicos Emprove® contém mais de 400 matérias-primas farmacêuticas organizadas de acordo com os diferentes níveis de risco.  
Todas as matérias-primas e materiais de partida são organizados em categorias para otimizar a seleção e cada produto conta com a documentação extensa e atualizada necessária para superar os desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar processos.
O portfólio é dividido em quatro categorias:
  • Emprove® Evolve destina-se aos estágios iniciais da fabricação biofarmacêutica, fazendo a ponte entre matérias-primas e materiais de partida de grau laboratorial e em conformidade com as BPF, ao mesmo tempo em que fornece informações e documentações transparentes sobre a cadeia de suprimentos.
  • Emprove® Essential destina-se a aplicações de risco moderado, oferecendo conformidade com o guia de BPF IPEC-PQG e/ou norma de certificação EXCiPACT™, além de transparência na cadeia de suprimentos e apoio regulatório para ajudar nas avaliações de risco formalizadas dos fabricantes de medicamentos.
  • Emprove® Expert destina-se a aplicações de risco mais elevado, em que é crucial atingir os mais baixos níveis microbiológicos e de endotoxinas. Juntamente com os recursos de gestão de risco do Emprove® Essential, a linha Emprove® Expert gera produtos com baixos níveis microbiológicos e de endotoxinas especificados, apoiando a estratégia geral de mitigação de riscos.
  • Emprove® API destina-se à conformidade do medicamento final com padrões internacionais, fabricado na Europa de forma a atender às exigências normativas e de qualidade de insumos farmacêuticos ativos (IFA) de acordo com a BPF ICH Q7. Suporte exclusivo por parte da nossa equipe de gestão regulatória inclui o acesso à documentação extensa, como arquivos-mestre de medicamentos (do inglês, DMFs), certificado de acordo com a Farmacopeia Europeia (do inglês, CEP) e arquivo-mestre de princípio ativo (do inglês, ASMF).
Mantendo-se atualizado(a) com os regulamentos de matérias-primas em evolução
Matérias-primas críticas usadas durante processos de produção não têm padrões regulatórios ou requisitos de qualidade claramente definidos, mas têm sido cada vez mais o foco de novos regulamentos. Continuamos a avançar o nosso portfólio de compostos químicos Emprove® com a adição recente da linha de produtos Emprove® Evolve, que oferece matérias-primas de alta qualidade adequadas a uma determinada finalidade para estágios iniciais de aplicações de fabricação. Como as mudanças dinâmicas de exigências regulatórias para matérias-primas críticas impõem novos desafios, continuaremos a evoluir as nossas ofertas para apoiar a sua avaliação de riscos de qualidade com documentação detalhada e transparência e controle na cadeia de suprimentos.
Documentação para agilizar a sua trajetória pelos meandros regulatórios
Como parte do programa Emprove®, os portfólios completos de compostos químicos Emprove® Evolve, Essential e Expert são apoiados pelos dossiês Emprove®. Essa documentação abrangente facilita os seus esforços de qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos. 
Biblioteca de dossiês Emprove® para matérias-primas e materiais de partida
Respalda a qualificação de matérias-primas e agiliza o preparo das submissões regulatórias de medicamentos
Alinhado com o capítulo 3 qualidade do CTD da ICH (adaptado para excipientes)
  • Informações gerais
  • Fabricação
  • Caracterização
  • Impurezas elementares (ICH Q3D)
  • Controle de insumo farmacêutico ativo
  • Padrão de referência
  • Sistema de fechamento de recipientes, incluindo a "Declaração de material de embalagem primária"
  • Estabilidade
  • Declaração ambiental
Gratuito*
*O dossiê de qualificação de materiais é gratuito e está disponível nas páginas de informações específicas do produto no nosso site após a realização do login. Ele também pode ser baixado através do conjunto Emprove®.
Responde a perguntas durante a avaliação de risco de qualidade, de acordo com as diretrizes ICH Q9 e 2015/C95/02 da UE.
  • Informações da cadeia de suprimentos
  • Declaração geral de GDP
  • Autoavaliação de qualidade de produtos**
  • Autoavaliação de qualidade da instalação
  • Resumo do relatório de auditoria
  • Declaração de gerenciamento de riscos
  • Declaração de gerenciamento de mudanças
  • Declaração de integridade de dados
Gratuito*
*O dossiê de gestão de qualidade é gratuito e está disponível nas páginas de informações específicas do produto no nosso site após a realização do login. Ele também pode ser baixado através do conjunto Emprove®.
**Baseado no Módulo 3 do SAQ Rx-360
Respalda a otimização de processos e atividades de avaliação de riscos de segurança.
  • Relatório de qualidade de produtos
  • Dados de estabilidade**
  • Procedimento analítico
  • TUPP (se aplicável)
  • Informações ampliadas sobre nitritos
Premium*
*O Dossiê de Excelência Operacional pode ser adquirido individualmente nas páginas de detalhes do produto em nosso site após o login ou acesso ilimitado por meio da Assinatura do Emprove® Suite
**Disponível apenas para os produtos Emprove® Essential e Emprove® Expert, com base em estudos de estabilidade de longa duração de acordo com os requisitos da ICH Q1A.
Os produtos Emprove® API fazem parte do pacote de informações Emprove® API que dá suporte à qualificação e avaliação de riscos de IFA. Ele inclui:
  • Informações gerais
  • Fabricação
  • Especificação
  • Certificados regulatórios
  • Autoavaliação de qualidade de produtos
  • Informações sobre a embalagem
  • Resumo e conclusão de estabilidade
Transparência de qualidade e serviços
Apoiamos os nossos parceiros em seus esforços de avaliação de riscos proporcionando informações detalhadas sobre o sistema de gestão de qualidade aplicado, cadeia de suprimentos, dados sobre extraíveis e dados sobre a estabilidade de um produto. Para saber mais, selecione qualquer um dos critérios abaixo para obter o nosso catálogo de qualidade e de serviços.
Matérias-primas e materiais de partida Emprove® por categoria
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Sistemas de qualidade
ISO 9001+ Elementos de BPF*
Guia de BPF IPEC-PQG e/ou EXCiPACT™
Guia de BPF IPEC-PQG e/ou EXCiPACT™
ICH Q7
Farmacopeia
Não
Contrato de qualidade
Autoinspeção
Notificação de mudanças
Explicação do número de lote
Carta de acesso/autorização
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Informações da cadeia de suprimentos (cadeia de custódia)
Auditorias dos fornecedores
Fabricante original
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Fluxograma de fabricação
Cabe ao requerente
Autoavaliação de qualidade
Relatório de qualidade de produtos*
Revisão interna
Sistema de fechamento de recipientes
Cabe ao requerente
Relatório de estabilidade no longo prazo**
Não
Cabe ao requerente
* Baseado no Módulo 3 do SAQ Rx360.
** Baseado em estudos de estabilidade no longo prazo de acordo com as diretrizes da ICH Q1A.
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Certificado de EEB/EET
Certificado de alérgenos
Certificado de aflatoxina
Certificado de melamina
Certificados de OGM
Certificado Halal/Kosher
Emprove® Evolve
Emprove® Essential
Emprove® Expert
Emprove® API
Justificativa da especificação
Cabe ao requerente
Métodos analíticos
Cabe ao requerente
Parte aberta do relatório de validação
Não
Cabe ao requerente
Solventes residuais, catalisadores residuais/impurezas elementares
Especificação de baixos níveis de endotoxinas
A depender do produto
A depender do produto
Especificação de baixos níveis de produtos microbiológicos
A depender do produto
A depender do produto
O novo conjunto Emprove<sup>®</sup>
O NOVO CONJUNTO EMPROVE®: SUPERE A COMPLEXIDADE COM CONFIANÇA
A conformidade com as Boas práticas de fabricação atuais é um processo contínuo. As alterações são inevitáveis. São necessárias auditorias e revisões periódicas.
Sente-se: O conjunto Emprove® está aqui para melhorar sua jornada de avaliação de riscos. Essa plataforma digital de informações como serviço é o seu copiloto para atender à sua necessidade de acesso conveniente a informações confiáveis – em qualquer lugar, a qualquer momento. Uma assinatura ajuda você a se manter atualizado:  Além de encontrar, visualizar e fazer download dos Dossiês Emprove® com facilidade, você também pode optar por receber notificações de atualização para ser informado sobre alterações nos documentos. Você também pode gerar métricas e relatórios de download do Dossiê Emprove® e muito mais.
Em resumo, uma assinatura do conjunto Emprove® permite que você:
  • tire proveito de tudo o que o Programa Emprove® tem a oferecer
  • colabore e compartilhe informações globalmente
  • supere seu caminho em meio à complexidade da conformidade com confiança
Recursos relacionados
Para assinar hoje mesmo, basta preencher e nos enviar o formulário abaixo após ler os Termos e condições Emprove®.