Merck
236071
N,N′-Bis(salicyliden)ethylendiamin
98%
Synonym(e):
2,2′-Ethylenbis-(nitrilomethylidin)-diphenol, N,N′-Disalicylidenethylendiamin
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
10 G
CHF 44.20
CHF 44.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH2N=CHC6H4OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.31
Beilstein:
535296
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
127-128 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble(lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
imine
SMILES String
Oc1ccccc1\C=N\CC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
InChIKey
VEUMANXWQDHAJV-JYFOCSDGSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
236063274712269492
assay
98%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
water: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
127-128 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
163-165 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Allgemeine Beschreibung
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine (salen) reacts with ferric chloride in acetone solution to yield the complex (Fe salen Cl)[1].
Anwendung
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine (salen) immobilized on surfactant-coated alumina has been used as complexing agent for on-line preconcentration of copper and lead by flow injection-flame atomic absorption spectrometry (FI-AAS)[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure and Paramagnetism of Five-and Six-Co-ordinate N: N' Bis-salicylidene Ethylenediamine Iron (III) Chloride.
Gerloch M, et al.
Nature, 212, 809-810 (1966)
David J Burns et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7666-7668 (2012-08-30)
Due to the lack of availability of unnatural (+)-quinic acid as a starting material, a 6-step synthesis of butane diacetal-protected (4S,5S)-dihydroxycyclohexen-1-one (formally derived from (+)-quinic acid) has been devised. The key catalytic asymmetric step involves a chiral Co-salen-catalysed epoxide ring-opening
Teng Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(70), 8766-8768 (2012-07-28)
Chiral metal-organic frameworks built from a Co-salen derived dicarboxylate bridging ligand exhibited different regioselectivities from the corresponding homogeneous catalyst by shutting down bimolecular activation pathways.
Lakshmi Kanta Das et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(36), 11009-11017 (2012-08-04)
Two new trinuclear hetero-metallic copper(II)-zinc(II) complexes [(CuL)(2)Zn(N(3))(2)] (1A and 1B) have been synthesized using [CuL] as a so-called "metalloligand" (where H(2)L = N,N'-bis(salicylidene)-1,3-propanediamine) and structurally characterized. Complexes 1A and 1B have the same molecular formula but crystallize in different crystal
Erin E Podlesny et al.
Organic letters, 14(18), 4862-4865 (2012-09-04)
The selective oxidation of a series of functionalized 8,8'-hydroxylated binaphthols to binaphtho-para- and binaphtho-ortho-quinones has been realized using either a Co-salen catalyst or ortho-iodoxybenzoic acid. A unique spirocyclic bis-spironaphthalenone was also obtained in good yield via a phenyliodonium diacetate promoted
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf