Merck
1.05449
Würze-Bouillon (Basis)
GranuCult®, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g, pkg of 5 kg
Synonym(e):
Hefe- und Schimmelpilzmedium, Selektivmedien für Hefen und Schimmelpilze
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
500 G
CHF 263.00
5 KG
CHF 2’490.00
CHF 263.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Form
granular
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 kg
pack of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Lagerbedingungen
protect from light (Tightly closed. Dry)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
beige
pH-Wert
5.0 (30 °C, 33 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
33 g/L
Schüttdichte
650 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
molds
yeasts
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.05448MHA000P2N69966
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
bacteria, molds, yeasts
suitability
selective by low pH for Bifidobacterium spp., selective by low pH for Lactobacillus spp.
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
liquid
form
powder
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Allgemeine Beschreibung
Würze-Bouillon (Basis) wird für die Kultivierung, Isolierung und Auszählung bzw. Anreicherung von Hefen verwendet. Die Zugabe von bestimmten Farbstoffindikatoren zur Würze-Bouillon ermöglicht die Differenzierung von Hefe- und bakteriellen Kolonien. Die bakterielle Begleitflora wird bei einem pH-Wert von 5,0 schwach gehemmt. Bei einem pH-Wert von 3,5 erfolgt eine starke Hemmung.
Anwendung
Würze-Bouillon (Basis) eignet sich für die Kultivierung, Isolierung und Auszählung bzw. Anreicherung von Pilzen, insbesondere von Hefen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 4,8 - 5,2
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): gut/sehr gut
Wachstum (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): gut/sehr gut
Wachstum (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): gut/sehr gut
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut/sehr gut
Wachstum (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): gut/sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut/sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut/sehr gut
Wachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): gut/sehr gut
Inkubation: 7 Tage; 28 °C; aerob.
Sonstige Hinweise
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®, je nach Bedarf.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3